リアルタイムPCR(qPCR)はターゲット核酸の検出に適した感度、特異度、幅広いダイナミックレンジを有しており、基礎研究からトランスレーショナル医療に至る生物学的領域をカバーする研究アプリケーションでその有用性を発揮する強力なテクノロジーです。Applied Biosystemsは25年以上にわたってPCRイノベーションの最前線に立ち、クラス最高のリアルタイムPCR機器、TaqManアッセイ、qPCRマスターミックスの新規開発と提供に携わってきました。
当社は最高レベルのパフォーマンスを保証するために、一般的なリアルタイムPCRアプリケーションである遺伝子発現解析、マイクロRNA解析、遺伝子変異、微生物および病原体の検出において、qPCRマスターミックスの最適化を行っています。以下のアプリケーションにおいて推奨されるqPCRマスターミックスをご確認ください。
遺伝子発現解析では広範なターゲット濃度にわたって一貫した線形増幅が必要とされますが、当社のソリューションであれば、極めて低レベルおよび高レベルのターゲットを正確に定量することができます。遺伝子発現解析用のApplied BiosystemsリアルタイムPCRマスターミックスは、幅広い濃度範囲にわたって正確なターゲット検出を効率的に行えるよう配合されており、最大限のデータをキャプチャできます。当社は、1ステップおよび2ステップのTaqManプローブベースのマスターミックスおよびSYBR Greenマスターミックスを提供しています。
リアルタイムPCRによるゲノムDNA(gDNA)ターゲットの遺伝子変異解析には、最大限の特異度を有するマスターミックスが必要です。Applied Biosystems TaqPath ProAmpマスターミックスは、遺伝子変異解析用に特別に配合されており、単一ヌクレオチド変化の判別を可能にすると同時に、常に正確かつ信頼性の高い結果をもたらします。TaqPath ProAmpマスターミックスの利用が適したアプリケーションには、SNP(一塩基多型)ジェノタイピングやCNV(コピー数多型)解析などがあります。
当社は、基礎研究、バイオ医薬品開発、環境モニタリング、食品安全性などにおいて、高度な専門知識と長年の経験を活かし、微生物や病原体のRNAおよびDNAターゲットを高い感度と特異度で検出するApplied Biosystems TaqManアッセイとマスターミックスの配合に携わってきました。微生物および病原体ターゲットのリアルタイムPCR検出には卓越した感度と精度が要求されますが、当社はそうした目的用に特別に設計されたマスターミックスを用意しています。
マイクロRNA(miRNA)は非常に小型な一本鎖RNA分子であり、極めて低レベルで発現するため、検出が困難です。Applied Biosystems TaqMan Fast Advancedマスターミックスは、当社のTaqMan Advanced miRNAアッセイに用いるため最適化されており、高感度なmiRNAターゲット検出を広い濃度範囲にわたって実現します。
研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。