">
その他のリアルタイムPCR試薬、コントロール、キット
当社はqPCRマスターミックスに加え、お客様の研究をサポートするその他の試薬やキットも多数提供しています。当社の特殊製品のポートフォリオは包括的で、あらゆるアプリケーションのニーズに対応することができます。これらのニーズの多様性に対応するため、当社はお客様が必要とする品質、求める確実性、適切な効率性を確保できるよう、ますます多くのサービスを提供しています。
外因性コントロール試薬
TaqMan外因性コントロール試薬には、事前に最適化された内部陽性コントロール(IPC)が配合されており、事前設計済みのプライマーとTaqManプローブが付属しています。IPCをサンプルにスパイクすることで、真にターゲット陰性なのかPCR阻害なのかを判別できます。
カスタム試薬
当社のチームは、、高品質な分子生物学試薬を創出してきた豊富な経験と幅広い知識を活かし、お客様固有のプロジェクトに適した費用対効果の高い堅牢なソリューションを提供します。
キャリブレーションおよび検証キット
Applied BiosystemsリアルタイムPCRシステムのパフォーマンスに関するキャリブレーションと検証を迅速かつ簡単に実施するには、当社の装置専用のキットとプレートを使用します。
ROXパッシブレファレンス色素
ROX色素は蛍光パッシブレファレンス色素の一種で、その蛍光レベルはPCRプロセス中に変化しません。気泡に起因した変動などをデータから除去することで、すべてのサンプルの蛍光を正規化するのに効果的です。
Lyo-Ready qPCRマスターミックス
TaqMan Lyo-Ready qPCRマスターミックスは、凍結乾燥が容易で、迅速に再溶解化でき、凍結乾燥前後の一貫性が確保されています
MeltDoctor HRM試薬
特別な配合により、SNP解析、メチル化解析、変異スキャンなどの高分解能融解(HRM)アプリケーションにおいて、高感度かつ一貫した結果を取得できます。
Sample-to-SNPキット
TaqMan Sample-to-SNPキットは、効率化されたプロトコルにDNA抽出とTaqManケミストリーベースのSNPジェノタイピングを組み合わせたもので、あらゆるサンプルにおいて1時間以内に結果を取得できます。