リアルタイムPCRによるゲノムDNA(gDNA)ターゲットの遺伝子変異解析には、最大限の特異度を有するマスターミックスが必要です。Applied Biosystems TaqPath ProAmpマスターミックスは、遺伝子変異解析用に特別に配合されており、単一ヌクレオチド変化の判別を可能にすると同時に、常に正確かつ信頼性の高い結果をもたらします。TaqPath ProAmpマスターミックスの利用が適したアプリケーションには、SNP(一塩基多型)ジェノタイピングやCNV(コピー数多型)解析などがあります。
![]() | |
製品ページを見る | |
主要アプリケーション | SNPジェノタイピング CNV解析 |
ターゲット | gDNAまたはExtractAllでの粗溶解物 |
濃度 | 2X |
マルチプレックス解析 | 2つのバージョンが利用可能: ROX使用時:最大3ターゲット Mustang Purple使用時:最大4ターゲット |
サイクリングモード/ランタイム | Standard:約50分 Fast:約40分 |
キャリーオーバーコンタミネーション防止 | UNG含有 |
SNPジェノタイピングのアッセイ | |
コピー数多型解析のアッセイ | |
|
変異スキャンやメチル化解析などの高分解能融解(HRM)解析アプリケーションには、MeltDoctor HRMマスターミックスをご利用ください。
MeltDoctor HRMマスターミックスは研究用途のみを目的としています。診断用には使用いただけません。
*TaqPathマスターミックスは「研究用」のラベルが貼られた汎用試薬であり、cGMPに準拠したFDA登録したISO 13485認定施設で製造されています。