">
遺伝子発現解析用のリアルタイムPCRマスターミックス
遺伝子発現解析を確実に実施するには、広範な濃度域においてターゲットを一貫して、かつ直線的に増幅する必要があります。ターゲット濃度は多岐にわたるため、広いダイナミックレンジを持つqPCRマスターミックスを用いて、検出可能な発現レベルの変化を見逃さないようにすることが重要です。遺伝子発現解析用のApplied BiosystemsリアルタイムPCRマスターミックスは、高濃度でも極めて低い濃度でもターゲットを効率的に検出できるよう特別に配合されており、最大限のデータの取得を加納氏します。当社の遺伝子発現用マスターミックス製品については、以下の推奨事項をご確認ください。
お客様に適したqPCRマスターミックスはどれでしょうか?
TaqMan Fast Advancedマスターミックス
TaqMan Fast Virus 1ステップマスターミックス
PowerTrack SYBR Greenマスターミックス*
製品ページを見る
製品ページを見る
製品ページを見る
主要アプリケーション
遺伝子発現解析
遺伝子発現解析
遺伝子発現解析
ケミストリー
2ステッププローブ法
1ステッププローブ法
2ステップSYBR Greenなどのインタカレーター法
ターゲット
cDNA
RNA
cDNA
濃度
2X
4X
2X
マルチプレックス解析およびパッシブレファレンス色素
ROX含有:最大2ターゲット
2つのバージョンが利用可能:
ROX含有:最大3ターゲット
ROX非含有:3ターゲット以上
ROX含有:1ターゲット
サイクリングモード/ランタイム
Fast:約40分
Standard:約50分
Fast:約60分
Standard:約90分
Fast:約30分
Standard:約60分
キャリーオーバーコンタミネーション防止
2つのバージョンが利用可能:
UNG含有
UNG非含有
UNG非含有
UNG含有
逆転写酵素
別途SuperScript IV VILOマスターミックスを購入してqPCR前に使用します
マスターミックスには熱安定性MMLV RTが含まれています
別途SuperScript IV VILOマスターミックスを購入してqPCR前に使用します
アッセイの推奨事項
TaqMan遺伝子発現アッセイ
TaqMan遺伝子発現アッセイ
配列検出プライマー
サンプルを依頼
サンプルを依頼
サンプルを依頼
* SYBR Green検出の場合:最大72時間のベンチトップ安定性を必要とする場合は、PowerUp SYBR Greenマスターミックスを選択し、High-Capacity RNA-to-cDNAキット逆転写酵素と組み合わせて使用します。
TaqPathマスターミックス*
Applied Biosystems TaqPathマスターミックス(TaqManケミストリーを使用)は、アッセイ開発、バイオ医薬品開発/製造/QC、および医薬品適正製造基準(cGMP)やコンプライアンスドキュメントに基づいて製造された試薬を必要とするその他の用途を想定して設計されています。
*研究用。
">