マイクロRNA(miRNA)は、転写後の遺伝子調節を指示する小型の非コードRNA分子です。miRNA解析用には、低レベルで発現する短いマイクロRNAターゲットを検出できるよう最適化された試薬が必要です。
Applied Biosystems TaqMan Fast Advancedマスターミックスは、当社のTaqMan Advanced miRNAアッセイに用いるため最適化されており、高感度なmiRNAターゲット検出を広い濃度範囲にわたって実現します。
| |
製品ページを見る | |
ターゲット | cDNA(miRNAから逆転写) |
濃度 | 2X |
マルチプレックス解析/パッシブレファレンス色素 | ROX含有:最大2ターゲット |
サイクリングモード/ランタイム | Fast:約40分 Standard:約50分 |
キャリーオーバーコンタミネーション制御 | 2つのバージョンが利用可能: |
逆転写酵素 | TaqMan Advanced miRNAアッセイを用いてRTステップを実行するにはTaqMan Advanced miRNA cDNA合成キットを含有します |
cDNA増幅(オプション) | qPCRの実行前に少量のcDNAを増幅するにはTaqMan PreAmpマスターミックスを含有します |
アッセイの推奨事項 | |