Applied Biosystems TaqManマスターミックスは、さまざまな研究および創薬段階のバイオ医薬品アプリケーションで使用できるよう最適化されています。選択するべき適切なマスターミックスは、ターゲット(RNAかDNAか)、アプリケーション、検査フォーマット、マルチプレックスのニーズによって異なります。ほとんどのqPCR研究アプリケーションでは、TaqMan Fast AdvancedマスターミックスまたはTaqMan Fast Virus 1ステップマスターミックスの使用が推奨されます
|
|
|
主要アプリケーション |
|
|
ターゲット | DNA(cDNAを含む) | RNA |
濃度 | 2X | 4X |
マルチプレックス解析およびパッシブレファレンス色素 | ROX含有:最大2ターゲット | 2つのバージョンが利用可能: ROX含有:最大3ターゲット ROX非含有:3ターゲット以上 |
サイクリングモード/ランタイム | Fast:約40分 Standard:約50分 | Fast:約60分 Standard:約90分 |
キャリーオーバーコンタミネーション防止 | 2つのバージョンが利用可能: | |
逆転写酵素 | 別途SuperScript IV VILOマスターミックスを購入してqPCR前に使用します | マスターミックスには熱安定性MMLV逆転写酵素が含まれています |
アッセイの推奨事項 | ||