最適化されたリアルタイムPCR(qPCR)解析が、感度と特異度を兼ね備えた核酸定量を可能にします。qPCRおよびRT-qPCRプロトコルにおいて最適なパフォーマンスと信頼性の高い結果を確保する上で重要な役割を果たしているのが、試薬の選択です。Applied BiosystemsのリアルタイムPCRマスターミックスと試薬を選択することは、解析を成功に導くための第一歩です。
リアルタイムPCRマスターミックスは、別名"マスターミックス"、"スーパーミックス"、"レディミックス"とも呼ばれていますが、いずれも事前混合済みの濃縮溶液であり、qPCR反応に必要なバッファー、酵素、dNTPなどの多くのコンポーネントが配合されています。革新的なリアルタイムPCR試薬において25年以上の経験を有するサーモフィッシャーサイエンティフィックは、ほぼすべてのqPCRワークフローに対して最適化されたマスターミックスを開発しています。当社の試薬製品ファミリー(TaqMan、TaqPath、SYBR)は、遺伝子発現、ジェノタイピング、病原体検出など、さまざまなアプリケーションに固有な要件を満たすように調整されたマスターミックスを提供しています。
TaqManおよびSYBR Greenマスターミックスは研究用途のみを目的としています。診断用には使用いただけません。TaqPathマスターミックスは、「研究用」のラベルが貼られた汎用試薬です。