20 年前、TOPO という名は PCR クローニングにおける優れた質の斬新な革新という代名詞となりました。現在でも、Invitrogen TOPO クローニングキットは最も迅速、最もシンプル、最も効率的なクローニングソリューションです。他に代わるものはありません。
- 迅速—5 分間の室温反応
- シンプル—三つの簡単なステップで、制限部位かつ/または汎用プライマー部位を PCR 産物の一方の末端に付加
- 高効率—最高で 95%のクローンが目的の挿入塩基を含有
- 柔軟—どのポリメラーゼにも対応できるようさまざまなフォーマットやサイズが利用可能
- 実証済み—20,000 の引用
ダウンストリームアプリケーションに関わらず、TOPO PCR クローニングソリューションはお客様が適切なクローンをより早く得られるようサポートし、重要な問題に対する答えを見つけるための時間を増やします。
今月の TOPO ヒント
致死 ccdB 遺伝子を含む TOPO Zero Blunt ベクターを使えば、青/白スクリーニングを省略することができます。PCR 産物の挿入により妨害された場合、形質転換するまで成長できるのはポジティブな組み換え体だけです。
関連する動画
TOPO PCR クローニングテクノロジーがどのように機能するかをご覧ください
わずか 5 分でクローンの 95%を取得するのがいかに簡単であるかをご確認ください。
お客様に最適な TOPO クローニングソリューションをお選びください
サブクローニング用に、Taq ポリメラーゼによる PCR 産物のプラスミドベクターへの直接挿入に最適。25%の追加反応が可能になりました。
新しい直線化トポイソメラーゼ I 活性化 pCR™-XL-2-TOPO ベクターを使用した長い PCR 産物(最高13 kb)の簡便で高効率のクローニングが可能
コンピテントセルなし TOPO キット
25%の追加反応が可能になりました。
開発者から
革命的な TOPO クローニングが、Synthetic Biology R&D の研究者 John Chestnut 博士によりどのように開発されたかをご覧ください。
Jon Chesnut 博士
TOPO クローニングテクノロジー
リソース
サポート
クローニングサポートセンター
クローニングアプリケーションに関するヒント、トラブルシューティングヘルプおよびリソースが見つかります。
クローニングエジュケーション
PCR クローニング手法およびサブクローニングアプローチの詳細
PCR エジュケーション
PCR の原理、コンポーネント、サイクルパラメーター、方法、アプリケーションの概要