ポジティブセレクションで5分間のクローニング
TOPO® TA Cloning Kit for sequencingは、最大95%の組換え効率を得られる5分のベンチトップ反応によって、Taqを用いて増幅したPCR産物を直接ライゲーションするために、人気のpCR™4-TOPO® TAベクターを利用します。
pCR™4-TOPO®は、致死性のE. coli遺伝子であるccdBが阻害されることで、組換え体を直接選択できます。ベクターにはLacZαフラグメントのC末端と融合したccdB遺伝子が含まれています。PCR産物のライゲーションはlacZα-ccdB遺伝子融合の発現を阻害します。それにより、形質転換してプレートに蒔いたときに、組換えが起こらなかったベクターを含むコンピテントセルは死滅し、ポジティブな組換え体のみが選択的に増殖します。そのため、青/白スクリーニングは必要ありません。
pCR™4-TOPO® TAベクター-シーケンシング向けに最適化
|
TOPO TAクローニングの性能と価値
各TOPO® TA Cloning® Kit for sequencingには、直鎖状およびトポイソメラーゼI活性化pCR™4-TOPO® TAベクター、塩類溶液、dNTP、コントロールテンプレートとプライマー、M13フォワードおよびリバースプライマー、One Shot®ケミカルコンピテントまたはElectrocomp™ E. coli、S.O.C.培地、スーパーコイル型のコントロールプラスミドが含まれます。TOPO® TA Cloning® Kitfor sequencing without competent cellsは、コンピテントセルおよびS.O.C. 培地は添付されておらず、ご自身の菌株を使用することで柔軟性を高めることができます。Medium are not provided.
さらに、TOPO® TA Cloning® Kit for sequencing , with One Shot® TOP10 Chemically Competent E. coli, and PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kitはお手持ちのTOPO®クローンインサートでダウンストリーム解析の迅速なプラスミド精製を実現します。
プルーフリーディング酵素をお使いですか?
Platinum® Pfxなど、3´→5´エキソヌクレアーゼ活性がある熱安定性ポリメラーゼには3´ Aオーバーハングがありません。Taqポリメラーゼで生成したPCR産物はTOPO® TAサブクローニングキットでクローニングを高い効率で行いますが、それは3´ Aオーバーハングが削られていないためです。ただし、プルーフリーディングポリメラーゼを使用する場合や平滑末端断片をクローニングしたい場合、PCR反応の最後にTaqとインキュベートすることで3´ Aオーバーハングを付加できます。
または、Zero Blunt® TOPO® PCRクローニングキットを試したい場合もあるかもしれません。これらのキットでは、熱安定性の高いプルーフリーディングポリメラーゼを使って生成した平滑末端PCR産物を迅速に効率よくクローニングすることができます。ccdB遺伝子をポジティブセレクションに利用することも可能です。
注文のご案内
カタログ番号 | 製品詳細 | 添付されるコンピテントセル | 反応数 | |
---|---|---|---|---|
450071 | TOPO® TA Cloning Kit for Sequencing | なし | 10 | ご注文はこちら |
K4575J10 | OPO® TA Cloning® Kit for Sequencing, with One Shot® TOP10 Chemically Competent E. coli | TOP10 (genotype) | 10 | ご注文はこちら |
450030 | TOPO® TA Cloning® Kit for Sequencing, without competent cells | なし | 25 | ご注文はこちら |
K457501 | TOPO® TA Cloning® Kit for Sequencing, with One Shot® TOP10 Chemically Competent E. coli | TOP10 (genotype) | 25 | ご注文はこちら |
K458001 | TOPO® TA Cloning® Kit for Sequencing, with One Shot® TOP10 Electrocomp™ E. coli | Electrocompetent TOP10 (genotype) | 25 | ご注文はこちら |
K459501 | TOPO® TA Cloning® Kit for Sequencing, with One Shot® MAX Efficiency® DH5α T1 Phage-Resistant Chemically Competent E. coli | MAX Efficiency® DH5α (genotype) | 25 | ご注文はこちら |
K453020 | TOPO® TA Cloning® Kit for Sequencing, with One Shot® Mach1™ T1 Phage-Resistant Chemically Competent E. coli | Mach1™ T1R (genotype) | 25 | ご注文はこちら |
K457502 | TOPO® TA Cloning® Kit for Sequencing, with One Shot® TOP10 Chemically Competent E. coli, and PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit | TOP10 (genotype) | 25 | ご注文はこちら |
K457540 | TOPO® TA Cloning® Kit for Sequencing, with One Shot® TOP10 Chemically Competent E. coli | TOP10 (genotype) | 50 | ご注文はこちら |
K458040 | TOPO® TA Cloning Kit for Subcloning, with One Shot® TOP10 Chemically Competent E. coli | Electrocompetent TOP10 (genotype) | 50 | ご注文はこちら |
K459540 | TOPO® TA Cloning® Kit for Sequencing, with One Shot® MAX Efficiency® DH5α T1 Phage-Resistant Chemically Competent E. coli | MAX Efficiency® DH5α (genotype) | 50 | ご注文はこちら |