Zero Blunt® TOPO®ベクターによる5分間でのクローニングおよびポジティブセレクション
Zero Blunt® TOPO®テクノロジーを用いることで、高効率、短時間(5分間)かつワンステップなクローニング手法により、耐熱性プルーフリーディングポリメラーゼで増幅された平滑末端のPCR産物を、プラスミドベクターに直接挿入することができます。各キットには、ポジティブセレクション用にccdB遺伝子が搭載されたZero Blunt® TOPO®ベクター(図を参照)が付属されており、組換え体を含むプラスミドベクターのみが増殖可能なため、最大95%の割合で適切なインサートが組み込まれたクローンを得ることができます。
pCR®Blunt II-TOPO®ベクターは、耐熱性プルーフリーディングポリメラーゼ(Platinum® Pfx DNAポリメラーゼなど)で生成された平滑末端PCR産物のクローニングが行えるようデザインされています。
pCR®Blunt II-TOPO®ベクターの特徴:
|
Zero Blunt® TOPO®ベクターの性能と有用性
Zero Blunt® TOPO® for subcloning®の各キットには、linearized and topoisomerase I-activated pCR®Blunt II-TOPO® Vector、Salt Solution、dNTP、コントロールテンプレートやM13フォワードおよびリバースプライマー、One Shot®Chemically CompetenまたはElectrocomp™ E. coli、S.O.C.培地、スーパーコイル型のコントロールプラスミドが含まれます。The Zero Blunt® TOPO® PCR Cloning Kit for Subcloning, without competent cells はご自身の菌株を使用するためのフレキシビリティを高める為に、コンピテントセルおよびS.O.C.培地は提供されません。
さらに、Zero Blunt® TOPO® Cloning®キットはPureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit(50プレップ)と組み合わせてご利用でき、お手持ちのTOPO®クローンのインサートでダウンストリーム分析の迅速なプラスミド精製が可能です。
クローン化PCR製品のアプリケーション | 製品 | One Shot® Competent E. coliを含む | 特長 | 反応数 | カタログ番号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一般的なサブクローニング | Zero Blunt® TOPO® PCR Cloning Kit (with pCR® Blunt II TOPO® vector) | なし |
| 10 | 451245 | ご注文はこちら |
TOP10(genotype) |
| 10 | K2800J10 | ご注文はこちら | ||
なし |
| 25 | 450245 | ご注文はこちら | ||
TOP10(ジェノタイプ) |
| 25 | K280020 | ご注文はこちら | ||
MAX Efficiency® DH5 α™T1 Phage Resistant(genotype) |
| 25 | K282020 | ご注文はこちら | ||
TOP10 Electrocomp™(genotype) |
| 25 | K286020 | ご注文はこちら | ||
Mach1™T1R (ジェノタイプ) |
| 25 | K283020 | ご注文はこちら | ||
TOP10(genotype) |
| 25 | K280002 | ご注文はこちら | ||
TOP10(genotype) |
| 50 | K280040 | ご注文はこちら | ||
MAX Efficiency® DH5 α™T1 Phage Resistant(genotype) |
| 50 | K282040 | ご注文はこちら | ||
TOP10 Electrocomp™(ジェノタイプ) |
| 50 | K286040 | ご注文はこちら |