Directional TOPO®クローニングは、平滑末端PCR産物を5´→3´の向きに発現ベクターに直接、5分間の反応でクローニングすることを可能にします。それにより、サブクローニングステップを排除し、時間を節約することができます。
Directional TOPO®クローニングベクターの5´末端はGTGG配列の一本鎖突出末端、3´末端は平滑末端になっています。その4塩基突出末端はPCR産物の二本鎖DNAにアタックし、プライマーの5´末端に付加したCACC配列とアニーリングします。その後、トポイソメラーゼIによって、PCR産物が適切な方向でライゲーションされます。
Directional TOPO®クローニング発現キットにより、以下のようなメリットを得ることができます。
- 時間節約- PCR産物のTOPO®クローニングにかかる時間はわずか5分間です。
- 効率的なクローニング結果の取得-発現に適した方向(図1)の組換え体クローン(90%以上)を得ることができます。
- 高レベルの発現を達成-ベクターには、大腸菌または哺乳動物細胞での発現に適した強力なプロモーターが搭載されています。
図1:pcDNA® 3.1 D/VS- His- TOPO®ベクターへのヒトオープンリーディングフレームのDirectionalクローニング。
Directional TOPOクローニングに関連する製品とサポート | |