TOPO®テクノロジーで迅速かつ効果的なPCRクローニング
サブクローニング用のTOPO® TA subcloning kitは、最大95%の組換え効率を得られる5分のベンチトップ反応によって、Taqを用いて増幅したPCR産物を直接ライゲーションするために、人気のpCR2.1®-TOPO® TAベクターを利用します。
pCR2.1®-TOPO® TAベクターの特徴:
|
TOPO TAクローニングの性能と価値
各TOPO® TA Cloning® Kitには、直鎖状およびトポイソメラーゼI活性化pCR®2.1-TOPO®ベクター、塩類溶液、dNTP、コントロールテンプレートとプライマー、M13フォワードおよびリバースプライマー、One Shot®ケミカルコンピテントまたはElectrocomp™ E. coli、S.O.C.培地、スーパーコイル型のコントロールプラスミドが含まれます。TOPO® TA Cloning® Kitfor Subcloning without competent cellsは、コンピテントセルおよびS.O.C. 培地は添付されておらず、ご自身の菌株を使用することで柔軟性を高めることができます。Medium are not provided.
さらに、TOPO® TA Cloning® KitはPureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit(50プレップ)と組み合わせたコンボキットでご利用でき、お手持ちのTOPO®クローンインサートでダウンストリーム解析のための迅速なプラスミド精製を実現します。
プルーフリーディング酵素をお使いですか?
Platinum® Pfxなど、3´→5´エキソヌクレアーゼ活性がある耐熱性ポリメラーゼには3´ Aオーバーハングがありません。Taqポリメラーゼで生成したPCR産物はTOPO® TAサブクローニングキットでクローニングを高い効率で行いますが、それは3´ Aオーバーハングが削られていないためです。ただし、プルーフリーディングポリメラーゼを使用する場合や平滑末端断片をクローニングしたい場合、PCR反応の最後にTaqとインキュベートすることで3´ Aオーバーハングを付加できます。
または、Zero Blunt® TOPO® PCRクローニングキットを試したい場合もあるかもしれません。これらのキットでは、熱安定性の高いプルーフリーディングポリメラーゼを使って生成した平滑末端PCR産物を迅速に効率よくクローニングすることができます。ccdB遺伝子をポジティブセレクションに利用することも可能です。
注文のご案内
カタログ番号 | 製品詳細 | 添付されるコンピテントセル | 反応数 | |
---|---|---|---|---|
451641 | サブクローニング用TOPO® TA Cloning® Kit | なし | 10 | ご注文はこちら |
K4500J10 | TOPO® TA Cloning® Kit for Subcloning | TOP10 (genotype) | 10 | ご注文はこちら |
450641 | TOPO® TA Cloning Kit for Subcloning, without chemically competent cells | なし | 25 | ご注文はこちら |
K450001 | TOPO® TA Cloning Kit for Subcloning, with One Shot® TOP10 Chemically Competent E. coli | TOP10 (genotype) | 25 | ご注文はこちら |
K452001 | TOPO® TA Cloning Kit with One Shot® MAX Efficiency™ DH5α™ T1 Phage-Resistant Chemically Competent E. coli | MAX Efficiency™ DH5α™ T1R (genotype) | 25 | ご注文はこちら |
K455001 | TOPO® TA Cloning Kit for Subcloning, with One Shot® TOP10F' Chemically Competent E. coli | TOP10F' (genotype) | 25 | ご注文はこちら |
K456001 | TOPO® TA Cloning Kit for Subcloning, with One Shot® TOP10 Electrocomp™ E. coli | Electrocompetent TOP10 (genotype) | 25 | ご注文はこちら |
K451020 | TOPO® TA Cloning Kit for Subcloning, with One Shot® Mach1™ Phage-Resistant Chemically Competent E. coli | Mach1™ T1R (genotype) | 25 | ご注文はこちら |
K450002 | TOPO® TA Cloning® Kit with One Shot® TOP10 Chemically Competent E. coli and PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit | TOP10 (genotype) | 25 | ご注文はこちら |
K451022 | TOPO® TA Cloning Kit for Subcloning, with One Shot® Mach1™ Phage-Resistant Chemically Competent E. coli and PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit | Mach1™ T1R (genotype) | 25 | ご注文はこちら |
K450040 | TOPO® TA Cloning Kit for Subcloning, with One Shot® TOP10 Chemically Competent E. coli | TOP10 (genotype) | 50 | ご注文はこちら |
K452040 | TOPO® TA Cloning Kit with One Shot® MAX Efficiency™ DH5α™ T1 Phage-Resistant Chemically Competent E. coli | MAX Efficiency™ DH5α™ T1R (genotype) | 50 | ご注文はこちら |
K455040 | TOPO® TA Cloning Kit for Subcloning, with One Shot® TOP10F' Chemically Competent E. coli | TOP10F' (genotype) | 50 | ご注文はこちら |
K456040 | TOPO® TA Cloning Kit for Subcloning, with One Shot® TOP10 Electrocomp™ E. coli | Electrocompetent TOP10 (genotype) | 50 | ご注文はこちら |