Zero Blunt® TOPO®ベクターによる5分間でのクローニングおよびポジティブセレクション
Zero Blunt® TOPO®テクノロジーを用いることで、高効率、短時間(5分間)かつワンステップなクローニング手法により、耐熱性プルーフリーディングポリメラーゼ(Platinum® Pfx DNA Polymerase など)で増幅された平滑末端のPCR産物を、プラスミドベクターに直接挿入することができます。
それぞれのキットには、pCR®4 Blunt-TOPO®ベクターが使用されています。このベクターに搭載されているプライマー領域は、反応ごとに生成されるインサート配列がより長く、ベクター配列がより短くなるよう特別にデザインされています。これらのキットには、最適なPCRフラグメントを含む組換え体ベクターをクローニングして選別するために、必要なものがすべて同梱されています。
pCR®4 Blunt-TOPO®ベクターの特徴:
|
性能と有用性
シーケンシング用の各Zero Blunt® TOPO® PCRクローニングキットには、linearized and topoisomerase I-activated pCR®4 Blunt-TOPO® vector, Salt Solution,、dNTP、コントロールテンプレートやM13フォワードおよびリバースプライマー、One Shot® Chemically CompetentまたはElectrocomp™ E. coli、SOC培地、スーパーコイル型のコントロールプラスミドが含まれます。
シーケンシング用Zero Blunt® TOPO® PCRクローニングキット(pCR®4-Blunt TOPO®ベクター付き)
One Shot® competent E. coliを含む | 特長 | 反応回数 | カタログ番号 | |
---|---|---|---|---|
なし |
| 10 | 450159 | ご注文はこちら |
TOP10(ジェノタイプ) |
| 10 | K2875J10 | ご注文はこちら |
TOP10(genotype) |
| 25 | K287520 | ご注文はこちら |
TOP10 Electrocomp™(genotype) |
| 25 | K288020 | ご注文はこちら |
MAX Efficiency® DH5α™ T1 Phage(genotype) |
| 25 | K289520 | ご注文はこちら |
Mach1™((genotype) |
| 25 | K283520 | ご注文はこちら |
TOP10(genotype) |
| 50 | K287540 | ご注文はこちら |
TOP10 Electrocomp™(genotype) |
| 50 | K288040 | ご注文はこちら |