マイクロプレート用のフタは、アッセイやインキュベーション中または保存中のコンタミネーション
や蒸発からサンプルを保護します。
- 凝縮リング付き 96 ウェル用フタ
- プレートの向きを容易に認識できるノッチあり(角のカットデザイン)
- ユニバーサルリッドは、市販の標準的な高さのマイクロプレートに使用可能
マイクロプレート用フタの一覧
SKU | 高さ(mm) | カットオフコーナー | 凝縮リング | 蒸発を防ぐ構造 | カラー | 滅菌済み | 適応ブランド |
---|---|---|---|---|---|---|---|
263339 | Standard 7.9 | 長辺 | Yes | Yes | 透明 | No | Nunc |
264122 | Standard 7.9 | 長辺 | Yes | Yes | 透明 | Yes | Nunc |
264623 | Standard 7.9 | 長辺 | Yes | Yes | 透明 | Yes | Nunc |
264611 | Standard 7.9 | 長辺 | No | Yes | 透明 | Yes | Nunc |
264612 | Standard 7.9 | 長辺 | No | Yes | 透明 | No | Nunc |
264616 | Standard 7.9 | 長辺 | No | Yes | 透明 | Yes | Nunc |
448143 | Standard 7.9 | 長辺 | No | No | 白色 | No | Nunc |
250002 | Standard 8.34 | No | No | No | 透明 | Yes | ユニバーサル( ABgene ) |
250003 | Standard 8.34 | No | No | No | 透明 | No | ユニバーサル( ABgene ) |
250005 | Standard 8.34 | No | No | No | 透明 | No | ユニバーサル( ABgene ) |
253623 | Low profile 4.6 | No | No | Yes | 透明 | No | ユニバーサル( ABgene ) |
253624 | Low profile 4.6 | No | No | Yes | 透明 | Yes | ユニバーサル( ABgene ) |
4954 | Automation friendly 8.9 | No | No | Yes | 透明 | Yes | ユニバーサル( ABgene ) |
4955 | Automation friendly 8.9 | No | No | Yes | 黒色 | Yes | ユニバーサル( ABgene ) |
豊富なラインナップをご用意しています
Thermo Scientific 48、96、384 ウェルのポリプロピレン製マイクロプレートおよびディープウェルプレートは、創薬や分子生物学的研究、ゲノム解析などにおいて、サンプル保存やハイスループットスクリーニング、低結合性アッセイなどに使える経済的かつ信頼性の高いソリューションです。
リソース
サポート
テクニカルサポートが必要ですか? 製品に関する技術的なお問合せは、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。