Thermo Scientific ABgene ポリプロピレン製プレートは、分子生物学的アプリケーションに影響を与えるコンタミネーションを防ぐためにクラス 8 クリーンルームで製造されており、ヒト DNA フリーが徹底されています。 一方、 Thermo Scientific Nunc ポリプロピレン製プレートは、プラスチック製造において 40 年以上の実績と経験が反映されており、培養細胞を用いたアプリケーションで必要とされる業界最高レベルの滅菌レベル(無菌性保証レベル: SAL 10-6)を実現しています。
ポリプロピレン製プレートの主な特長
Thermo Scientific 48、96、384 ウェルのポリプロピレン製プレートおよびディープウェルプレートは、創薬や分子生物学的研究、ゲノム解析などにおいて、サンプル保存やハイスループットスクリーニング、低結合性アッセイなどを実施するための、経済的かつ信頼性の高いソリューションです。 当社のプレートは、サンプルと相互作用するプラスチックからの溶出物および漏出物を低減するため、医療グレードのバージンポリプロピレン樹脂を用いて製造しています。
ポリプロピレン製プレートを選ぶ際には、使用する機器との互換性やサンプルの量、アプリケーションなど用途に応じて検討することが重要です。
ウェルフォーマット
目的に応じたプレートを探すために便利なセレクションツールをご用意しています。ぜひご利用ください。
ウェル形状
丸型 |
|
角型(正方形) |
|
ウェル底形状
U 底 |
|
V - コニカル底, ピラミッド型底 |
|
V - 紡錘形 |
|
角型ウェル | 角型ウェル![]() V コニカル底 | 角型ウェル | 丸型ウェル |
丸型ウェル
![]() V - 紡錘形 |
丸型ウェル
![]() V - コニカル底 |
シーリングテープ&シーラー
プレートのシーリングはプレート内容物を一時的または長期的に保護し、コンタミネーションや蒸発を防止するために重要です。
バーコードを活用したプロセス
ABgene および Nunc ポリプロピレン製プレートは、カスタムバーコード作成を承っています。バーコードを活用してプレートやサンプルグループのトラッキングが可能です。
リソース
サポート
テクニカルサポートが必要ですか? 製品に関する技術的なお問合せは、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。