ヒートシーリングされたマイクロプレートは、保存用途に適しています。 他のシーリング方法と比べ、時間とコストの節約ができ、また確実にシーリングできるというメリットがあります。 ヒートシーリングの際には、まずヒートシールをプレートの上に置きます。この時、各ウェルの周囲に盛り上がったリムがあるプレートを使用することが理想的です。 数秒間プレート全体を均一に加熱し、プレートのリムにシーリングテープを溶着することで確実にシーリングを行います。
Thermo Scientific ヒートシール:
- スピーディーなシーリング
- 熱に影響を受けやすいサンプルにも安心
- Thermo Scientific ALPS シリーズ用(ALPS 30, ALPS 50V, ALPS 3000)にデザインされた信頼性の高いシーリング性能
ヒートシール:シートタイプ
Catalog # | 製品名 | 色 | ピアシング/ピーリング | 特長 | 再シーリング | 対応プレート(材質) |
---|---|---|---|---|---|---|
AB0559 | ThermoSeal | シルバー | NA | 極めて強力なシール、化学薬品耐性あり(DSMO 可) | No | PP |
AB0685 | ClearSeal | 透明 | NA | 強力なシール、光透過性あり | No | PP |
AB0745 | Easy Peel | シルバー | ピアッシング可 | 長期低温保存用、-128 °C まで | No | PP, PE COC |
AB0757 | Easy Pierce | シルバー | ピアッシング可 | 化学薬品耐性あり(DMSO 可) | Yes | PP, PE |
AB0812 | DiamondSeal | 透明 | NA | 優れた光学的透明性 | No | PP, PS, PE, COC |
AB1720 | Easy Pierce 20μm | シルバー | ピアッシング可 | 薄いフォイル | Yes | PP, PE |
AB1797 | ClearSeal | 透明 | ピアッシング可 | 薄い、非導電性 | No | PP, PS, PE |
ヒートシール:ロールタイプ
Thermo Scientific ALPS 3000 自動ヒートシーラー用にデザインされたヒートシールです。
Catalog # | 製品名 | 色 | ピアッシング/ピーリング | 特長 | 再シーリング | 対応プレート(材質) |
---|---|---|---|---|---|---|
AB3559 | ThermoSeal | シルバー | NA | 極めて強力なシール、化学薬品耐性あり(DSMO 可) | No | PP |
AB3686 | ClearSeal | 透明 | NA | 強力なシール、優れた光学的透明性 | No | PP |
AB3720 | Easy Pierce 20μm | シルバー | ピアッシング可 | 薄いフォイル | Yes | PP, PE |
AB3738 | Easy Pierce | シルバー | ピアッシング可 | 化学薬品耐性あり(DMSO 可) | Yes | PP, PE |
AB3739 | Easy Peel | シルバー | ピーリング可 | 長期低温保存用、-128 °C まで | No | PP, PE COC |
AB3797 | ClearSeal | 透明 | ピアッシング可 | 薄い、非導電性 | No | PP, PS, PE |
AB3799 | DiamondSeal | 透明 | ピーリング可 | 優れた光学的透明性 | No | PP, PS, PE, COC |
ヒートシール:シートタイプ
Catalog # | 製品名 | 色 | ピアシング/ピーリング | 特長 | 再シーリング | 対応プレート(材質) |
---|---|---|---|---|---|---|
AB0559 | ThermoSeal | シルバー | NA | 極めて強力なシール、化学薬品耐性あり(DSMO 可) | No | PP |
AB0685 | ClearSeal | 透明 | NA | 強力なシール、光透過性あり | No | PP |
AB0745 | Easy Peel | シルバー | ピアッシング可 | 長期低温保存用、-128 °C まで | No | PP, PE COC |
AB0757 | Easy Pierce | シルバー | ピアッシング可 | 化学薬品耐性あり(DMSO 可) | Yes | PP, PE |
AB0812 | DiamondSeal | 透明 | NA | 優れた光学的透明性 | No | PP, PS, PE, COC |
AB1720 | Easy Pierce 20μm | シルバー | ピアッシング可 | 薄いフォイル | Yes | PP, PE |
AB1797 | ClearSeal | 透明 | ピアッシング可 | 薄い、非導電性 | No | PP, PS, PE |
ヒートシール:ロールタイプ
Thermo Scientific ALPS 3000 自動ヒートシーラー用にデザインされたヒートシールです。
Catalog # | 製品名 | 色 | ピアッシング/ピーリング | 特長 | 再シーリング | 対応プレート(材質) |
---|---|---|---|---|---|---|
AB3559 | ThermoSeal | シルバー | NA | 極めて強力なシール、化学薬品耐性あり(DSMO 可) | No | PP |
AB3686 | ClearSeal | 透明 | NA | 強力なシール、優れた光学的透明性 | No | PP |
AB3720 | Easy Pierce 20μm | シルバー | ピアッシング可 | 薄いフォイル | Yes | PP, PE |
AB3738 | Easy Pierce | シルバー | ピアッシング可 | 化学薬品耐性あり(DMSO 可) | Yes | PP, PE |
AB3739 | Easy Peel | シルバー | ピーリング可 | 長期低温保存用、-128 °C まで | No | PP, PE COC |
AB3797 | ClearSeal | 透明 | ピアッシング可 | 薄い、非導電性 | No | PP, PS, PE |
AB3799 | DiamondSeal | 透明 | ピーリング可 | 優れた光学的透明性 | No | PP, PS, PE, COC |
ロールタイプのヒートシールを使用して確実にシーリングする場合は、ALPS 3000 ヒートシーラーをご使用ください
ヒートシーラーのラインナップ
![]() | ![]() | ![]() |
ひとつずつプレートをシーリングする際には、ALPS 50 V または ALPS 30 ヒートシーラーがおすすめです。 | ロールタイプのヒートシールを使用して確実にシーリングする場合は、ALPS 3000 ヒートシーラーをご使用ください。
|
リソース
サポート
テクニカルサポートが必要ですか? 製品に関する技術的なお問合せは、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。