Nunc および ABgene のポリプロピレン製プレート用 96 ウェルキャップマットは、ウェル内容物を蒸発や外部コンタミネーション、クロスウェルコンタミネーションなどから保護します。
- 優れた化学薬品耐性、ピアシング(貫通)可能、-80 °C まで使用可能
- プレスリット入りのシリコン製キャップマットは、キャップを傷つけることなくピペットチップやプローブの挿入が可能
- 保存プレートを素早く識別するためのカラーオプション
- プレスリット入りシリコン製キャップマットは 100% DMSO には使用不可
ABgene Individual Storage Plate Caps や
ABgene Storage Plate Strip Capsもご提供しています。
注: Nunc キャップマットは、Shared-Wall テクノロジーが採用された Nunc 96 ウェルポリプロピレン製ディープウェルプレートと標準的な高さの Nunc マイクロプレートの両方で使用できます。 Cat. No. 276011 プレスリット入りシリコン製キャップマットは、繰り返しのピアシングが可能です。
96 ウェルキャップマット
条件に一致する製品は見つかりませんでした
Cat. No. | ウェル底形状 | ピアサブル | カラー | 滅菌済み | ブランド |
---|---|---|---|---|---|
276000 | 丸底 | ピアサブル | ナチュラル | 滅菌済み | Nunc |
276002 | 丸底 | ピアサブル | ナチュラル | No | Nunc |
276003 | 丸底 | ピアサブル | 黄色 | No | Nunc |
276004 | 丸底 | ピアサブル | 赤色 | No | Nunc |
276005 | 丸底 | ピアサブル | 青色 | No | Nunc |
276011* | 丸底 | ピアサブル(プレスリット入り) | ナチュラル | No | Nunc |
4410 | 丸底 | No | ナチュラル | No | Nunc |
4411-11 | 丸底 | No | ナチュラル | No | Nunc |
4412-11 | 丸底 | No | ナチュラル | 滅菌済み | Nunc |
4413-11 | 丸底 | No | ナチュラル | No | Nunc |
4414-11 | 丸底 | No | ナチュラル | 滅菌済み | Nunc |
4415 | 丸底 | No | ナチュラル | No | Nunc |
4416 | 丸底 | No | ナチュラル | 滅菌済み | Nunc |
4420 | 角底 | No | ナチュラル | No | Nunc |
4421 | 角底 | No | ナチュラル | No | Nunc |
4422 | 角底 | No | ナチュラル | 滅菌済み | Nunc |
4430-11 | 丸底 | No | ナチュラル | No | Nunc |
4431-11 | 丸底 | No | ナチュラル | No | Nunc |
4432-11 | 丸底 | No | ナチュラル | 滅菌済み | Nunc |
9503230 | 角底 | ピアサブル | ナチュラル | No | Nunc |
9503233 | 角底 | ピアサブル | ナチュラル | 滅菌済み | Nunc |
AB0675 | 角底 | No | ナチュラル | No(オートクレーブ可能) | ABgene |
AB0566 | 丸底 | ピアサブル | ナチュラル | No | ABgene |
AB0674 | 丸底 | No | ナチュラル | No(オートクレーブ可能) | ABgene |
AB0566SP** | 丸底 | ピアサブル | ナチュラル | No | ABgene |
*プレスリット入りシリコン製キャップは繰り返しのピアシングが可能
**AB-0566 より若干硬め
Thermo Scientific SuperSealer
Thermo Scientific SuperSealer はマイクロプレートやブロック、2D コード付チューブのシーリングに適しています。
リソース
サポート
テクニカルサポートが必要ですか? 製品に関する技術的なお問合せは、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。