プレート内容物の完全性を維持しながら、確実に保存するための、信頼性の高いキャップマットやシーリングテープ、そしてヒートシールとヒートシーラーをご用意しています。
キャップマット
Nunc および ABgene のポリプロピレン製プレート用 96 ウェルキャップマットは、ウェル内容物の蒸発や外部コンタミネーション、クロスウェルコンタミネーションから保護します。
シーリングテープ
Nunc シーリングテープは、ウェル内容物の蒸発を最小限に抑え、コンタミネーションや漏れからサンプルを保護します。 接着タイプのシーリングテープは、さまざまなアプリケーションに使用できます。
ヒートシール
用途に応じてシートタイプとロールタイプの 2 種類をお選びいただけます。ロールタイプは高速処理が可能で経済的です。 フォイルタイプとフィルムタイプをご用意しており、さまざまなプレート(PC、PS、PE、COCなど)に使用できます。
プレート用フタ
Nunc のプレート用のフタは培地の蒸発を低減する構造かつ凝縮リングを備えています。色とサイズをお選びいただけます。
リソース
サポート
テクニカルサポートが必要ですか? 製品に関する技術的なお問合せは、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。