Nunc シーリングテープは、プレート内容物の蒸発を最小限に抑え、コンタミネーションや漏れからサンプルを保護します。 接着タイプのシーリングテープは、さまざまなアプリケーションに使用できます。
- あらゆるアッセイに対応可能
- 接着タイプのシーリングテープはすべてのプレートに使用可能
- 感圧性接着剤は触れてもベトつかず、加圧することでプレートと強力に接着
- 携帯型メンブレンアプリケーター(別売:Cat. No. 250050)を使用することで薄く軽いシーリングテープをムラなくきれいにシーリング可能
Thermo Scientific Nunc シーリングテープ
条件に一致する製品は見つかりませんでした
SKU | 材質/接着剤 | アプリケーション | カラー | 特長 | 温度 範囲 |
---|---|---|---|---|---|
232698 | アルミニウム/アクリル酸系 |
| シルバー |
| -80 ° ~ +150 °C |
232699 | アルミニウム/アクリル酸系 |
| シルバー |
| -80 ° ~ +150 °C |
232701 | ポリオレフィン/アクリル酸系 |
| 透明 |
| -70 ° ~ +100 °C |
232702 | ポリオレフィン/アクリル酸系 |
| 透明 |
| -70 ° ~ +100 °C |
235306 | ポリエチレン/シリコン系 |
| 透明 |
| -40 ° ~ +90 °C |
235307 | ポリオレフィン/シリコン系 |
| 透明 |
| -70 ° ~ +100 °C |
236269* | ポリエステル/アクリル酸系 |
| 透明 |
| -20 ° ~ +100 °C |
236272 | ポリエステル/アクリル系 |
| 白色 |
| -40 ° ~ +80 °C |
236366 | ポリエステル/アクリル系 |
| 透明 |
| -70 ° ~ +100 °C |
236370+ | ポリエステル/シリコン系 |
| 透明 |
| -70 ° ~ +100 °C |
236703 | ビニル/アクリル酸系 |
| 黒色 |
| -40 ° ~ +80 °C |
236707 | ポリエステル/アクリル系 |
| 透明 |
| -20 ° ~ +100 °C |
241205 | レーヨン/アクリル酸系 |
| 白色 |
| -20 ° ~ +80 °C |
249720 | レーヨン/アクリル酸系 |
| 白色 |
| -20 ° ~ +80 °C |
276014 | アルミニウム/シリコン系 |
| シルバー |
| -80 ° ~ +120 °C |
+ USのみ販売可
*USでは販売不可
Thermo Scientific SuperSealer
Thermo Scientific SuperSealer はマイクロプレートやブロック、2D コード付チューブ用ラックのシーリングに適しています。
リソース
サポート
テクニカルサポートが必要ですか? 製品に関する技術的なお問合せは、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。