日本での取り扱いは現在未定となっております。サービスを開始する際にはご連絡させていただきます。
Thermo Scientific™のカスタムペプチド合成サービスでは、様々な研究のニーズに対応するために多様なペプチド修飾を承っています。最新のFMOC固相テクノロジーにより6~70アミノ酸長のペプチドを合成し、HPLCによる精製を行います。様々な合成スケール(0.1 mg~1 g)および純度(未精製~98%)をお選びいただけます。全てのペプチドについて質量分析(MALDI MS)解析(未精製の場合)およびMALDI MSとHPLC(精製品の場合)を行っています。
- 高品質—高純度の原料を使用して合成を行い、ArgonGuardを用いてパッケージングを行います
- 汎用性—400種類を超す、N末端、C末端、およびインターナルペプチド修飾が可能です
- バリデーション—全てのペプチドについてMS単独、またはMSと分析HPLCによる解析を行っています
- 高度なサービス—IMPサービスではトレーサビリティおよびドキュメンテーションを提供しております
関連のあるペプチドカテゴリー
400種類を超すN末端、C末端、およびインターナルペプチド修飾オプションの選択ガイドです。研究の推進に必要なカスタムペプチド作製をサポートします。
HeavyPeptide AQUAカスタム合成サービスでは、同位体で標識したAQUAグレードのペプチドを提供しております。複雑なタンパク質混合物中に非常に低濃度で存在するタンパク質の相対定量および絶対定量にご利用いただけます。
受託粗ペプチドライブラリーは、免疫原性タンパク質部位の同定用に特異的に設計されており、低毒性製剤を特徴付けます。
免疫原性が最も高く、ペプチド抗原の調製に広く使用されるキャリアタンパク質であるキーホールリンペットヘモシアニン(KLH)と、品質の高いペプチドを組み合わせたサービスです。様々なスケールおよび純度のオプションをお選びいただけます。