日本での取り扱いは現在未定となっております。サービスを開始する際にはご連絡させていただきます。
カスタムオリゴをお探しですか?
カスタムサービスはこちら
Thermo Scientific™ Custom Peptide Synthesis Serviceは、合成プラットフォーム、純度レベル、修正、フォーマットに多様なオプションを取り揃えて、あらゆる研究ニーズに対応します。弊社では、最新のFMOC固相技術を活用して、4~75個のアミノ酸のペプチドの合成を行います。また、製品の精製には高速液体クロマトグラフ(HPLC)を採用しています。合成スケール範囲は0.1 mg~1 g。ペプチド純度はクルード状態から98%精製まで取り揃えています。
- 品質—純粋原料を用いて合成された後、ArgonGuardでパッケージングが施されています
- 汎用性—多種多様なペプチドグレード、修飾、スケール、およびフォーマットを取り揃えています
- 検証—オプションの分析用HPLC&AAAのMS aloneにより解析されたペプチド
- 拡張サービス—トレーサビリティとドキュメンテーションに対応するIMPサービスをご用意しています
見積もりをご希望される際には、下記いずれかのメールアドレスへお問い合わせください。または、下表から製品タイプを選んで、お見積りフォームをダウンロードしてください。
ヨーロッパ、中東、およびアフリカ地域:europeservicespeptides@thermofisher.com
その他の地域(北米を含む):peps@thermofisher.com
適正なカスタムペプチド合成サービスをご選択ください
標準ペプチド | PepoTec™ 免疫ペプチドライブラリー | Imject KLH-Peptide - ペプチドコンジュゲーションサービス | ターゲット定量用のペプチド | |
---|---|---|---|---|
主な用途 | 基礎研究やバイオマーカーの発見 | エピトープマッピング、ワクチン開発 | 抗体の生産 | 定量的質量分析 |
主な特性 | 400 種以上の修飾が利用可能 | ハイスループット、低毒性 | 使用準備の整った KLH ペプチドコンジュゲート | 高品質かつ濃度精度が高い |
ペプチド長(アミノ酸) | 6–70† | 6–20† | 6–25† | 6–30† (AQUA); 6–25† (PepoTec™ SRM) |
スケール | 0.1 mg ~ 1 g | 1 ~ 4 mg | 1 ~ 25 mg | 各種スケールを取り揃えています |
純度 | クルード ~ 98% | クルード | 70~95% | 最大 97%のクルード |
QC | MALDI MS のみ(クルード)または MALDI MS および HPLC(他のすべて) | MS | MALDI MS および分析用 HPLC | MS、分析用 HPLC、AAA(グレードにより異なります) |
納品時間 | 4 ~ 5 週間 | 2 ~ 3 週間 | 4 ~ 5 週間 | 2 ~ 6 週間 |
†既定よりも長い(または短い)ペプチドをご希望される場合は、お問い合わせください
質の高い質量分析を達成するには、一貫性と再現性の高いサンプル調製が不可欠です。サンプル調製ツールのカタログには、 ワークフローの各工程用の試薬とキットも掲載しています。各工程は、大量タンパク質の枯渇を最大限に促進させ、タンパク質とペプチドの収量を上げるように最適化されています。弊社の試薬製品は全て、Thermo Scientific mass spectrometersを用いてバリデーションが行われています。