日本での取り扱いは現在未定となっております。サービスを開始する際にはご連絡させていただきます。
Thermo Scientific™のPEPotecイムノペプチドライブラリーは、完全に合成されたカスタムライブラリーであり、タンパク質におけるエピトープマッピングまたは免疫原性部位の同定を目的としたハイスループットスクリーニングアッセイにご利用いただけます。ライブラリーはフルカスタマイズが可能で、エピトープ発見およびマッピングの過程で毒性が生じる可能性を避けるため、酢酸塩をカウンターイオンに使用しています。アプリケーションに特化したこれらのペプチドライブラリーは、ワクチン開発、T細胞およびB細胞研究、抗体開発、バイオマーカー探索、キナーゼおよびプロテアーゼ研究などのアプリケーションに用いることができます。
- 低毒性—一部の実験においては、酢酸塩をカウンターイオンとするペプチドは、トリフルオロ酢酸(TFA)のものに比べて低い毒性を持ちます
- アプリケーションに特化—ペプチドのサイズ分布は6~20アミノ酸であり、ほとんどの免疫学におけるアプリケーションに適しています
- 簡便—2Dバーコードが付いた個別のチューブに入ったペプチドは96チューブプレートで納品され、ご注文ごとにペプチドの配列および各プレート上の位置を記録したCDが同梱されます
- フレキシブル—シグナルタンパク質および調節タンパク質の研究用に、リン酸化、アセチル化などのオプションサービスがご利用いただけます
PEPotecイムノペプチドライブラリー スタンダードサービス
サイズ | 1-4 mg |
長さ | 6~20アミノ酸;L-アイソフォームのみ |
純度† | 未精製(合成時のまま) |
QC†† | 質量分析(MS)、全サンプル |
調剤 | 凍結乾燥 |
容器 | Thermo Scientific™ Matrix™ 2D barcoded clear polypropylene open-top storage tubes(カタログ番号:3712) |
発注最小数 | ございませんが、48ペプチド未満の場合は追加料金をいただきます |
C末端 | 任意の非修飾L-アイソフォームアミノ酸 |
カウンターイオン | 酢酸塩 |
作製期間 | ≥8日(ペプチドの長さによります) |
輸送 | 室温 |
†ペプチドの純度は配列に依存し、液体クロマトグラフィーの条件によって変わるため、精製は行っておりません。
††リン酸化ペプチドを除く全てのペプチドでは、MS解析における3つの主要なピークが目的のターゲットを示しています。 MS解析および最終的な総重量基準(>1 mg)をパスしたペプチドのみが出荷されます。 これらの基準を満たさなかったペプチドについてはお客さまにご報告し、1回のみ再合成を無償でいたします。
PEPotec イムノペプチドライブラリー オプションサービス
サービス | 単位/サイズ |
---|---|
トリフルオロ酢酸(TFA)カウンターイオン | ペプチド |
1部位のリン酸化 | |
2部位のリン酸化 | |
Lys-Ac、ペプチド内 | |
アミノ酸長が>20かつ<26のペプチド | |
100% DMSO溶液にて納品 | プレート |
アルファベットと数字によるチューブのラベル表記 |
アプリケーション
- B細胞およびT細胞のエピトープマッピング
- ワクチン開発
- ペプチドワクチンのスクリーニング
関連製品
Please Configure List Items!リソース