日本での取り扱いは現在未定となっております。
HeavyPeptide AQUAカスタム合成サービスでは、同位体で標識したAQUAグレードのペプチドを提供しております。複雑なタンパク質混合物中に非常に低濃度で存在するタンパク質の相対定量および絶対定量にご利用いただけます。ペプチドは最新の Fmoc 固相テクノロジーを使用して合成し、HPLCで精製します。HeavyPeptide 配列はすべて質量分析解析で決定し、AQUA Ultimate および QuantPro-grade ペプチドも HPLC データの分析によって決定します。また、幅広い標識、修飾、スケール、純度の製品を取り揃えています。
- 高品質――高純度の原料を使用して合成を行い、ArgonGuardを用いてパッケージングを行います
- 正確さ――再現性ある結果を出すための濃度の正確さ
- 感度――低含量のタンパク質の絶対定量を提供
- 特異性――100% までのペプチド配列特異性
- フレキシビリティー――使用できる修飾、溶媒、濃度、フォーマットの広範囲なリスト
HeavyPeptide AQUA-Grade 基準
AQUA Ultimate | AQUA QuantPro | AQUA Basic | |
---|---|---|---|
組成 | 5 pmol/µL、5% (v/v) アセトニトリル /H2O溶液 | 5 pmol/µL、5% (v/v) アセトニトリル /H2O溶液 | 凍結乾燥 |
正確な濃度 | ±5% | ±25% | |
ペプチド純度 | >97% | >97% | >95% |
同位体濃縮 | >99% | >99% | >99% |
ペプチド長 | ~15 までのアミノ酸 | ~15 までのアミノ酸 | ~15 までのアミノ酸 |
量/アリコット数 | 10 nmol/10 アリコット 40 nmol/40 アリコット 96 nmol/96 アリコット | 10 nmol/10 アリコット 40 nmol/40 アリコット 96 nmol/96 アリコット | 15 ~ 30 nmol† (0.05 ~ 0.1mg)/1 アリコット |
輸送 | ウェットアイス上の溶液中 | ウェットアイス上の溶液中 | 室温で乾燥 |
製品オプション
- ペプチドを長くするために軽いアミノ酸を追加
- 各ペプチドに重いアミノ酸を追加
- 複数溶媒、濃度、アリコットを販売
- ペプチドは様々な形式で販売(例えば、脱着可能なガラスまたはプラスチックチューブ付きの 96-ウェルプレート 、2D バーコードなど)
ペプチド修飾
- 一リン酸化または二リン酸化 (pY、pT、pS)
- カルバミドメチル化システイン (CAM)‡
- クロロ-L-チロシン
- ピログルタミン酸
- メチオニン酸化 (Met[O])
- 他の修飾はご要望により可能です
‡CAM は N-末端で還化する傾向があります。完全に環状の形もご要望によってお作りできます。
アプリケーション
- バイオーマーカーの発見、検証、バリデーション
- 機能的定量プロテオミクス
- 翻訳後修飾の定量
- RNA 干渉 (RNAi) の確認
- 薬物動態
- メタボロミクス
- 薬物および代謝物モニタリングの臨床生化学
- アンチ・ドーピング試験
- タンパク質発現モニタリング
- 細胞シグナルプロファイリングおよび経路のバリデーション
Thermo Scientific HeavyPeptide カスタム合成で取り扱う重いアミノ酸†
アミノ酸 | コード | 質量の差 | 同位体 | 同位体濃縮 |
---|---|---|---|---|
アラニン | A | +4 Da | U-13C3, 15N | >99% |
アルギニン | R | +10 Da | U-13C6, 15N4 | >99% |
イソロイシン | I | +7 Da | U-13C6, 15N | >99% |
ロイシン | L | +7 Da | U-13C6, 15N4 | >99% |
リシン | K | +8 Da | U-13C6, 15N2 | >99% |
フェニルアラニン | F | +10 Da | U-13C9, 15N | >99% |
プロリン | P | +6 Da | U-13C5, 15N | >99% |
バリン | V | +6 Da | U-13C5, 15N | >99% |
関連ペプチド製品