日本での取り扱いは現在未定となっております。サービスを開始する際にはご連絡させていただきます。
免疫原性が最も高く、ペプチド抗原の調製に広く使用されるキャリアタンパク質であるキーホールリンペットヘモシアニン(KLH)と、品質の高いペプチドを組み合わせたサービスです。様々なスケールおよび純度のオプションが選べます。最新のFmoc固相合成法によって6~25アミノ酸長のペプチドを合成した後、HPLCによる精製を行い、システイン側鎖またはC末端にImject Mariculture KLH(mcKLH)をコンジュゲートし、続いて透析によって塩およびコンジュゲートされなかった ペプチドの除去を行います。
- 簡便—透析処理された、Ready-to-useなKLH-ペプチドコンジュゲートの凍結乾燥品をお届けします
- フレキシブル—ペプチド長、合成スケール、および純度をカスタマイズできます
- 高収量のコンジュゲーション—各Imject mcKLH分子は、第1級アミンを介して数百のペプチド・ハプテンと結合できます
- 品質確認済み—従来のキャリアタンパク質と異なり、精製および安定化後のImject mcKLHは、水溶液に対する溶解性を保ちます
- 高免疫原性—KLHは分子量が高く(4.5 x 105~1.3 x 107 ダルトン;350- および 390-kDaのサブユニットの集合体)、BSAまたはOVAよりも強い免疫反応を引き起こします
- サステナブルな供給源—Imject mcKLHは、野生の個体ではなく、海洋養殖した軟体動物Megathura crenulata(キーホールリンペット)から採取されたものです
Thermo Scientific Imject KLH-ペプチドコンジュゲーションサービス 仕様
ペプチド長 | 6~25† アミノ酸 |
ペプチド合成スケール | 1~25 mg‡ |
ペプチド純度オプション | 純度>70%、>80%、>90%および>95% |
ペプチド品質管理(QC) | MALDI MSおよび分析HPLC |
ペプチド結合部位(反応基) |
|
コンジュゲート納品オプション | ≥10日間、スケールおよび純度によります |
†より長鎖のペプチドについてはお問合せください
‡ご要望により、より大量の合成または他の合成スケールにも対応いたします