日本での取り扱いは現在未定となっております。サービスを開始する際にはご連絡させていただきます。
選択的反応モニタリングまたは多重反応モニタリング(SRM/MRM)は、標的プロテオミクスにおける絶対定量( absolute quantitation;AQUAとも言います)法であり、複雑性の高いサンプルに、内部標準物質として安定同位体標識ペプチドを加えて行われます。各ターゲットに対して重ペプチドを合成し、適合性を確認する必要があります。低コストな未精製ペプチドは、一般的に標的アッセイ開発に適しています。そこで同定されたペプチドライブラリーおよび標準品については、続いてSRMアッセイ向けにAQUA 純度のものを合成することができます。
標的ペプチドの特長:
- 汎用性—様々なグレード、納期のペプチドがあります
- 正確性—HeavyPeptide™ AQUAカスタムペプチドは、非常に低濃度の範囲でも正確な濃度でのタンパク質定量を可能にします
- 品質—安定同位体標準物質(SIS)の同位体純度は >99%です
- 柔軟性—重アミノ酸またはスタンダードなアミノ酸オプションのどちらも複数のフォーマットをご利用いただけます
- 互換性—データ解析をPinpoint 1.4でフルにサポートするThermo Scientific LC-MSプラットフォームで使用するように最適化されています
標的ペプチドライブラリーの比較
PepoTec™ SRM ペプチドライブラリー | HeavyPeptide™ AQUA Basic | HeavyPeptide™ AQUA QuantPro | HeavyPeptide™ AQUA Ultimate | |
---|---|---|---|---|
研究のステージ | Discovery | 探索、確認、またはバリデーション | 確認またはバリデーション | バリデーションまたは臨床 |
グレード | 3 | 1 | 1 | 1 |
スタンダード(「light」)バージョン有り | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
説明 | グレード1(迅速かつ簡便)、グレード2(より高度な解析)、またはグレード3(最も確かな品質) | AQUA Basic | AQUA QuantPro | AQUA Ultimate |
組成 | >0.1 mg、0.1% TFA、50% (v/v) アセトニトリル/H2O溶液 | 凍結乾燥 | 5 pmol/µL、5% (v/v) アセトニトリル/H2O溶液 | 5 pmol/µL、5% (v/v) アセトニトリル /H2O溶液 |
濃度測定(AAAによる) | 該当なし | 該当なし | ±10-25% | ±5-10% |
純度 | 未精製 | >95% | >97% | >97% |
QC | MSチェックまたはMS解析 | MS & 分析HPLC | MS & 分析 HPLC、 AAA | MS & 分析 HPLC、 AAA |
推定納期 | 2~3 週間 | 3~6週間 | 3~6週間 | 3~6週間 |