分析、清澄化、滅菌などのいずれの目的でろ過する場合でも、当社のメンブレンはお客様のニーズをサポートするよう厳選しています。しかし、液体または気体タイプの特性に基づいてフィルター材質を選択することは、最大限のろ過性能を得るために非常に重要です。
- メンブレンフィルターを通された液体、すなわちろ過された液体が目的である場合は、抽出物が少なく高流量のメンブレンが最適です。
- メンブレンに残留したもの、すなわち捕捉物資を分析する場合は、滑らかな表面や特有の構造を持つメンブレンがもっとも適しています。
いずれのアプリケーションにおいても、適用する液体の性質はメンブレンの選択に重要な役割を果たします。つまり、タンパク質、ペプチドおよび核酸に対して高い吸着性を持つメンブレンは早く目詰まる可能性があり、特定物質を除去したり、捕捉物から分離したいものが不明瞭になったりします。どのフィルター素材を選択すべきかが不明な場合は、当社のテクニカルサポートチームが全プロセスのお手伝いをいたします。
クイックリンク:
メンブレンの省略名称
|
|
アプリケーション特性
材質特性
SFCA | aPES | PTFE | NYL | CN | CA | GF | |
親水性 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
疎水性 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
オートクレーブ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
流量 | 中~高 | 高 | 高~超高 | 高 | 高 | 超高 | |
スループット | 中 | 高 | 高 | 低 | 中 | 中 | 超高 |
抽出物 | 低 | 低 | 超低 | 超低 | 中 | 中 | 低 |
タンパク質結合 | 低 | 低 | 超低 | 高 | 高 | 低 | 中 |
疎水性 |
化学的互換性
S | 十分な耐性あり |
S2 | 26°C 以下でのみ耐性あり |
M | ぎりぎりの耐性あり;短時間の接触で耐性の可能性あり |
U | 耐性は不十分;メンブレンの不具合や溶解を引き起こす可能性あり |
関連する動画
Nalgene の高速流量の利点をご視聴ください
細胞培養時の汚染および最終予防手段としてのろ過の使用
リソース
サポート
- テクニカルサポートが必要ですか?ラボ製品に関する技術的なお問合せは、当社テクニカルサポートまでお問い合わせください。