Thermo Scientific Nalgene シリンジフィルターは、研究向けの清澄化および滅菌ニーズに対応するよう製造されています。当社フィルターはさまざまな種類のサイズとメンブレンをご用意しており、滅菌やそれ以外のラボ用途に簡単にご使用いただけます。研究でプレろ過、サンプル調製、滅菌ろ過、ラボ用ろ過、または排気にと、Nalgene シリンジフィルターはラボの必需品です。
滅菌シリンジフィルター
PES メンブレン | SFCA メンブレン | CA メンブレン | ナイロンメンブレン |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PES メンブレンはタンパク質低吸着性かつ抽出物が非常に少なく、流速が高いため、培養用培地には最適です。 | SFCA メンブレンはタンパク質低吸着性で、CA メンブレンよりも抽出物が少ないため、細胞培養溶液や細胞用試薬に有用です。 | CA メンブレンはタンパク質低吸着性で抽出物が少ないため、バッファーに適しています。 | ナイロンメンブレンは抽出物は非常に少なく、しかしタンパク質吸着能は高いため、アルコール、DMSO グリセロールや溶媒のような抗凍結剤に推奨されます。 |
カタログ番号 | 材質 | 容量 | 孔径 | |
---|---|---|---|---|
720-1320 | PES | 13 mm | 0.2 μm | 選択する |
725-2520 | PES | 25 mm | 0.2 μm | 選択する |
725-2545 | PES | 25 mm | 0.45 μm | 選択する |
723-2520 | SFCA | 25 mm | 0.22 μm | 選択する |
723-2545 | SFCA | 25 mm | 0.45 μm | 選択する |
723-9920 | SFCA | 25 mm | 0.22 μm | 選択する |
723-9945 | SFCA | 25 mm | 0.45 μm | 選択する |
723-2580 | CA | 25 mm | 0.8 μm | 選択する |
722-2520 | GF/CA | 25 mm | 0.22 μm | 選択する |
726-2520 | ナイロン | 25 mm | 0.22 μm | 選択する |
726-2545 | ナイロン | 25 mm | 0.45 μm | 選択する |
0.2 μm |
724-2045 |
724-2045 |
122-0045 |
25 mm シリンジ |
25 mm シリンジ |
155-0020 |
155-0020 |
未滅菌シリンジフィルター
SFCA メンブレン | CA メンブレン | ナイロンメンブレン | PTFE メンブレン |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SFCA メンブレンは、もっとも一般的に免疫研究や生物研究系サンプルに使用されます。 | CA メンブレンは、バッファー、水性試薬、および EIA や ELISA サンプルを含む溶液に最適です。 | ナイロンメンブレンは水性の生物学的溶液、アルコール溶液、および非水性の HPLC/GC 溶媒に適しています。 | 溶媒および劇酸性物(エタノールによる前湿潤が必要)のろ過に最適です。 |
カタログ番号 | 材質 | 容量 | 孔径 | |
---|---|---|---|---|
724-2020 | SFCA | 25 mm | 0.22 μm | 選択する |
724-2045 | SFCA | 25 mm | 0.45 μm | 選択する |
171-0020 | CA | 4 mm | 0.2 μm | 選択する |
171-0045 | CA | 4 mm | 0.45 μm | 選択する |
724-2080 | CA | 25 mm | 0.8 μm | 選択する |
176-0020 | ナイロン | 4 mm | 0.2 μm | 選択する |
176-0045 | ナイロン | 4 mm | 0.45 μm | 選択する |
727-2020 | ナイロン | 25 mm | 0.22 μm | 選択する |
727-2045 | ナイロン | 25 mm | 0.45 μm | 選択する |
721-1320 | PTFE | 13 mm | 0.22 μm | 選択する |
721-1345 | PTFE | 13 mm | 0.45 μm | 選択する |
728-2020 | PTFE | 25 mm | 0.22 μm | 選択する |
728-2045 | PTFE | 25 mm | 0.45 μm | 選択する |
DS0222-0020 | PTFE | 50 mm | 0.2 μm | 選択する |
DS0222-0045 | PTFE | 50 mm | 0.45 μm | 選択する |
0.2 μm |
724-2045 |
724-2045 |
122-0045 |
25 mm シリンジ |
25 mm シリンジ |
155-0020 |
155-0020 |