ナイロンはもともと親水性で湿潤剤を含まないため、抽出物や溶出物の問題が生じる可能性が低いと同時に、DMSO やアルコールなどの反応性の高い液体に対する良好な化学薬品耐性があります。ナイロンは、タンパク質、ペプチドおよび核酸のメンブレンへの吸着が問題とならない薬液、タンパク質不含培地、緩衝液、DI 水およびその他の水溶液用に推奨されます。
孔径一覧
0.65/0.8 μm | 0.45 μm | 0.2 μm | 0.1 μm |
かび、菌類、酵母の分析、発酵製品の安定化、清澄化、およびプレろ過処理 | 細菌分析、滅菌テスト、清澄化、およびプレろ過処理 | 滅菌、滅菌テスト、最終ろ過
| マイコプラズマの減少、超清浄化 |
ナイロン材質リファレンス
アプリケーション | 材質特性 | 流量 | スループット | 抽出物 | オートクレーブ | タンパク質結合 |
水 バッファー アミノ酸溶液 | 親水性 | 低〜中 | 高 | 超低 | 可 | 超高 |
お客様のアプリケーションに最適の NYL メンブレンをお選びください
必要なメンブレンを選択するためには、カラムカテゴリーの一つを選択して製品を分類してください。検索ボックスを使用することも可能です。「選択する」ボタンをクリックすると製品仕様にリンクされます。
条件に一致する製品は見つかりませんでした
カタログ番号 | 孔径 | 容量 | フォーマット | |
---|---|---|---|---|
150-0020 | 0.2 μm | 150 mL | フィルターユニット | 選択する |
151-4020 | 0.2 μm | 500 mL | フィルターユニット | 選択する |
153-0020 | 0.2 μm | 250 mL | フィルターユニット | 選択する |
154-0020 | 0.2 μm | 1000 mL | フィルターユニット | 選択する |
163-0020 | 0.2 μm | 500 mL 以下 | フィルターユニット | 選択する |
164-0020 | 0.2 μm | 1000 mL 以下 | フィルターユニット | 選択する |
176-0020 | 0.2 μm | 1000 mL 以下 | シリンジフィルター | 選択する |
726-2520 | 0.2 μm | 1 mL ~ 100 mL | シリンジフィルター | 選択する |
727-2020 | 0.2 μm | 1 mL ~ 100 mL | シリンジフィルター | 選択する |
DS0215-4020 | 0.2 μm | 1000 mL 以下 | メンブレンフィルターディスク | 選択する |
150-0045 | 0.45 μm | 150 mL | フィルターユニット | 選択する |
151-4045 | 0.45 μm | 500 mL | フィルターユニット | 選択する |
153-0045 | 0.45 μm | 250 mL | フィルターユニット | 選択する |
154-0045 | 0.45 μm | 1 mL | フィルターユニット | 選択する |
176-0045 | 0.45 μm | 1 mL 以下 | シリンジフィルター | 選択する |
726-2545 | 0.45 μm | 1 mL ~ 100 mL | シリンジフィルター | 選択する |
727-2045 | 0.45 μm | 1 mL ~ 100 mL | シリンジフィルター | 選択する |
DS0215-4045 | 0.45 μm | 1000 mL 以下 | メンブレンフィルターディスク | 選択する |
リソース
サポート
- テクニカルサポートが必要ですか?ラボ製品に関する技術的なお問合せは、当社テクニカルサポートまでお問い合わせください。