CN メンブレンはタンパク質吸着が問題とならない場合に、緩衝液およびその他の水溶液のろ過および清澄化に理想的です。代表的なアプリケーションには、水溶液のろ過、微生物および微粒子分析ならびに食品および飲料に関するアプリケーションが含まれます。
孔径一覧
0.65/0.8 μm | 0.45 μm | 0.2 μm | 0.1 μm |
カビ、菌類、酵母の分析、発酵製品の安定化、清澄化、およびプレろ過処理 | 細菌分析、滅菌テスト、清澄化、およびプレろ過処理 | 滅菌、滅菌テスト、最終ろ過
| マイコプラズマの減少、超清浄化 |
CN メンブレン材質リファレンス
アプリケーション | 材質特性 | 流量 | スループット | 抽出物 | オートクレーブ | タンパク質結合 |
水 バッファー 塩類溶液 | 疎水性 (湿潤剤を使用すると親水性) | 高 | 中程度 | 中程度 | 可、湿潤、液体サイクル | 高 |
お客様のアプリケーションに適した CN メンブレンをお選びください
必要なメンブレンを選択するためには、カラムカテゴリーの一つを選択して製品を分類してください。検索ボックスを使用することも可能です。「選択する」ボタンをクリックすると製品仕様にリンクされます。
条件に一致する製品は見つかりませんでした
カタログ番号 | 孔径 | 容量 | フォーマット | |
---|---|---|---|---|
121-0020 | 0.2 μm | 115 mL | フィルターユニット | 選択する |
125-0020 | 0.2 μm | 150 mL | フィルターユニット | 選択する |
126-0020 | 0.2 μm | 250 mL | フィルターユニット | 選択する |
127-0020 | 0.2 μm | 1000 mL | フィルターユニット | 選択する |
450-0020 | 0.2 μm | 500 mL | フィルターユニット | 選択する |
130-4020 | 0.2 μm | 150 mL | 分析フィルターユニット | 選択する |
145-0020 | 0.2 μm | 100 mL | 分析フィルターファネル | 選択する |
145-2020 | 0.2 μm | 250 mL | 分析フィルターファネル | 選択する |
126-0045 | 0.45 μm | 250 mL | フィルターユニット | 選択する |
121-0045 | 0.45 μm | 115 mL | フィルターユニット | 選択する |
125-0045 | 0.45 μm | 150 mL | フィルターユニット | 選択する |
127-0045 | 0.45 μm | 1000 mL | フィルターユニット | 選択する |
450-0045 | 0.45 μm | 500 mL | フィルターユニット | 選択する |
130-4045 | 0.45 μm | 150 mL | 分析フィルターユニット | 選択する |
140-4045 | 0.45 μm | 150 mL | 分析フィルターファネル | 選択する |
145-0045 | 0.45 μm | 150 mL | 分析フィルターファネル | 選択する |
145-2045 | 0.45 μm | 250 mL | 分析フィルターファネル | 選択する |
147-0045 | 0.45 μm | 100 mL | 分析フィルターファネル | 選択する |
147-2045 | 0.45 μm | 250 mL | 分析フィルターファネル | 選択する |
125-0080 | 0.8 μm | 150 mL | フィルターユニット | 選択する |
126-0080 | 0.8 μm | 250 mL | フィルターユニット | 選択する |
127-0080 | 0.8 μm | 1000 mL | フィルターユニット | 選択する |
450-0080 | 0.8 μm | 500 mL | フィルターユニット | 選択する |
リソース
サポート
- テクニカルサポートが必要ですか?ラボ製品に関する技術的なお問合せは、当社テクニカルサポートまでお問い合わせください。