酢酸セルロースメンブレンはタンパク質吸着性が極めて低く、抽出物が少ないためできるだけ多くのタンパク質回収を必要とするアプリケーションへの使用が推奨されます。もともと疎水性である CA は湿潤剤を含んでおり、感受性の高い細胞株に対して毒性を示す可能性があります。CA は、緩衝液、水溶性試薬および EIA/ELISA の試薬やサンプルのろ過に適しています。CA は、非感受性細胞株を使用する場合の細胞培養培地および血清にも適しています。
孔径一覧
0.65/0.8 μm | 0.45 μm | 0.2 μm | 0.1 μm |
カビ、菌類、酵母の分析、発酵製品の安定化、清澄化、およびプレろ過処理 | 細菌分析、滅菌テスト、清澄化、およびプレろ過処理 | 滅菌、滅菌テスト、最終ろ過
| マイコプラズマの減少、超清浄化 |
CA メンブレン材質リファレンス
アプリケーション | 材質特性 | 流量 | スループット | 抽出物 | オートクレーブ | タンパク質結合 |
細胞培養培地 血清 分子生物学用溶液 | 疎水性 (湿潤剤を使用すると親水性) | 高 | 中程度 | 中程度 | 可、湿潤、液体サイクル | 高 |
お客様のアプリケーションに適した CA メンブレンをお選びください。
必要なメンブレンを選択するためには、カラムカテゴリーの一つを選択して製品を分類してください。検索ボックスを使用することも可能です。「選択する」ボタンをクリックすると製品仕様にリンクされます。
条件に一致する製品は見つかりませんでした
リソース
サポート
- テクニカルサポートが必要ですか?ラボ製品に関する技術的なお問合せは、当社テクニカルサポートまでお問い合わせください。