PTFE メンブレンフィルターはもともと疎水性であり、極めて優れた化学薬品耐性があり、無菌的通気*、非水溶媒、酸および高反応性液体への使用に理想的です。
* 水溶液の場合には、PTFE をイソプロピルアルコールまたはエタノールなどの溶媒で事前に湿潤化させておくことが必要です。
孔径一覧
0.65/0.8 μm | 0.45 μm | 0.2 μm | 0.1 μm |
カビ、菌類、酵母の分析、発酵製品の安定化、清澄化、およびプレろ過処理 | 細菌分析、滅菌テスト、清澄化、およびプレろ過処理 | 滅菌、滅菌テスト、最終ろ過
| マイコプラズマの減少、超清浄化 |
PFTE メンブレン材質リファレンス
アプリケーション | 材質特性 | 流量 | スループット | 抽出物 | オートクレーブ | タンパク質結合 |
溶媒ろ過 気体ろ過 通気 | 疎水性 | 高~超高 | 高 | 超低 | 可 | 超低 |
お客様のアプリケーションに最適の PFTE メンブレンをお選びください
必要なメンブレンを選択するためには、カラムカテゴリーの一つを選択して製品を分類してください。検索によりメンブレンを見つけることも可能です。「選択する」ボタンをクリックすると製品仕様にリンクされます。
条件に一致する製品は見つかりませんでした
カタログ番号 | 孔径 | 容量 | フォーマット | |
---|---|---|---|---|
721-1320 | 0.2 μm | 1 mL ~ 15 mL | シリンジフィルター | 選択する |
728-2020 | 0.2 μm | 10 mL ~ 100 mL | シリンジフィルター | 選択する |
DS0222-0020 | 0.2 μm | 5000 mL 以下 | シリンジフィルター | 選択する |
223-0030 | 0.2 μm | 10000 mL 以下 | ベントフィルター/カプセルフィルター | 選択する |
721-1345 | 0.45 μm | 1 mL ~ 15 mL | シリンジフィルター | 選択する |
728-2045 | 0.45 μm | 10 mL 100 mL | シリンジフィルター | 選択する |
DS0222-0045 | 0.45 μm | 5000 mL 以下 | シリンジフィルター | 選択する |
リソース
サポート
- テクニカルサポートが必要ですか?ラボ製品に関する技術的なお問合せは、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。