AKT シグナル伝達経路
Akt は、アポトーシスの阻害などのさまざまな生物学的反応の媒介に関係するセリン/スレオニンキナーゼです。
転写因子は、遺伝子の発現を制御する DNA 結合タンパク質です。そのプロセスにおいて、特定遺伝子の転写レベルを増減させることができます。転写因子は、シグナル伝達分子として作用するタンパク質の生成に影響を与えるため、AKT 経路、JAK/STAT 経路、および MAPK ファミリー経路を含む多種多様な経路が、この領域に属します。
Akt は、アポトーシスの阻害などのさまざまな生物学的反応の媒介に関係するセリン/スレオニンキナーゼです。
JAK/STAT 経路はシグナル伝達カスケードで、細胞増殖や造血などに関係し、その役割は進化の過程で保存されています。
マイトジェン活性化プロテインキナーゼ (MAPK) は、セリン/スレオニンプロテインキナーゼの大きなファミリーに属し、酵母やヒトなどの多様な生物に保存されています。
NANOG は、多能性幹細胞に発現している転写因子で、細胞分化の際に下方制御されます。
腫瘍タンパク質 p53 は、核転写因子で、アポトーシス、成長停止、または老化に関係する幅広い遺伝子の発現を、遺伝毒性や細胞ストレスに応じて調節します。
Access a targeted collection of scientific application notes, methods, and cell signaling charts.