顆粒球の接着および遊出
顆粒球の接着および遊出は、非リンパ系内皮細胞に関して大部分が解析されています。
細胞接着は、ある細胞と他の細胞、または細胞外マトリックス (ECM) との相互作用であり、それにより細胞遊走と組織維持が可能となっています。この生物学領域に含まれる2つの細胞シグナル伝達経路は、顆粒球の接着および遊出ならびに白血球の経内皮移動です。
顆粒球の接着および遊出は、非リンパ系内皮細胞に関して大部分が解析されています。
内皮細胞を通過する血漿タンパク質および溶質の輸送経路には、経細胞経路と傍細胞経路(細胞間隙経路)の 2 種類があります。
Access a targeted collection of scientific application notes, methods, and cell signaling charts.