AKT シグナル伝達経路
AKT は、アポトーシスの阻害などのさまざまな生物学的反応の媒介に関係するセリン/スレオニンキナーゼです。
アポトーシスとは、多細胞生物において細胞死を制御する厳密な調節プロセスのことです。それは優れた、有益なプロセスである場合が多いですが、制御できなくなると無秩序な細胞増殖や腫瘍形成の一因となる可能性があります。いくつかの重要な経路はアポトーシスに該当し、AKT シグナル伝達および p53 媒介アポトーシス経路が含まれます。
AKT は、アポトーシスの阻害などのさまざまな生物学的反応の媒介に関係するセリン/スレオニンキナーゼです。
特定の細胞はデスレセプター (DR) と呼ばれる独自のセンサーを持っており、細胞外致死シグナルの存在を検出し、細胞の内因性アポトーシス機構を迅速に作動させます。
アポトーシスは、細胞がプログラムされた細胞死に導かれる自然発生プロセスです。
キラーT細胞としても知られている細胞傷害性Tリンパ球 (CTL) は、外来エピトープを示す体細胞を除去するよう設計された細胞性免疫において産生します。
FAS (APO1 または CD95 とも呼ばれる) は、腫瘍壊死因子 (TNF) 受容体スーパーファミリーのデスドメイン含有メンバーです。
グランザイムA (GzmA) は、アポトーシスの形態学的特徴を持つカスパーゼ非依存性細胞死経路を活性化します。
腫瘍タンパク質 p53 は、核転写因子で、アポトーシス、成長停止、または老化に関係する幅広い遺伝子の発現を、遺伝毒性や細胞ストレスに応じて調節します。
トランスフォーミング増殖因子 (TGF) - β ファミリーのメンバーは、ほとんどの組織の形成、ホメオスタシス、および修復において重要な役割を果たしています。
腫瘍壊死因子 (TNF) は、多機能な炎症誘発性サイトカインで、脂質代謝、凝血、インスリン抵抗性、および内皮機能に影響を及します。
腫瘍壊死因子 (TNF) スーパーファミリーは、19 種類のメンバーからなり、TNF 受容体 (TNFR) スーパーファミリーのメンバーである 29 種類の受容体を介してシグナル伝達します。
Access a targeted collection of scientific application notes, methods, and cell signaling charts.