アンジオポエチン-TIE2 シグナル伝達
アンジオポエチンは、TIE2/TEK RTK (受容体チロシンキナーゼ) に結合する成長因子リガンドの新しいファミリーです。
血管新生とは、新しい血管が形成されるプロセスのことです。成長や発達、創傷治癒に重要ですが、腫瘍形成にも大きな役割を果たしています。いくつかの血管新生経路は、アンジオポエチン-TIE2 シグナル伝達および VEGF ファミリーのリガンドと受容体の相互作用が関与する経路です。
アンジオポエチンは、TIE2/TEK RTK (受容体チロシンキナーゼ) に結合する成長因子リガンドの新しいファミリーです。
血管内皮細胞増殖因子 (VEGF) は、単純なシステムから複雑なシステムへの進化が高度に保存されている遺伝経路です。
Access a targeted collection of scientific application notes, methods, and cell signaling charts.