がん免疫逃避
免疫システムは、腫瘍増殖を抑制しようとしますが、腫瘍細胞がこの免疫圧力から逃れたり、あるいはこれを弱めたりする場合があります。
がんは、身体の他の部分に転移・伝播する可能性のある、異常細胞の増殖を引き起こす疾患の一種です。環境有害物質および遺伝子変異は、腫瘍の増殖の一因となる場合があります。がん生物学に関係のある最も重要な経路には、ErbB ファミリー経路、p53 媒介アポトーシス経路、および GSK3 シグナル伝達経路があります。
免疫システムは、腫瘍増殖を抑制しようとしますが、腫瘍細胞がこの免疫圧力から逃れたり、あるいはこれを弱めたりする場合があります。
膜貫通受容体チロシンキナーゼ (RTK) の ErbB ファミリーは、器官の成長および発達に重要な役割を果たします。
GSK3 は、遍在的に発現する、高度に保存されたセリン/スレオニンプロテインキナーゼであり、すべての真核生物に見られます。
腫瘍タンパク質p53は、核転写因子で、アポトーシス、成長停止、または老化に関係する幅広い遺伝子の発現を、遺伝毒性や細胞ストレスに応じて調節します。
トランスフォーミング増殖因子 (TGF) - β ファミリーのメンバーは、ほとんどの組織の形成、ホメオスタシス、および修復において重要な役割を果たしています。
肝臓は、腫瘍の形成および転移の主要な部位です。
Access a targeted collection of scientific application notes, methods, and cell signaling charts.