Nalgene分液ロートは、ガラス製ロートに代わるより安全なロートとして使用できます。日常的なラボ作業の間で、壊れたり、欠けたり、飛散したりすることはありません。軽量で取り扱いが容易なプラスチック製ロートをご使用ください。Thermo Scientific Nalgene分液ロートは、ラボグレードの高品質ポリプロピレン共重合体(PPCO)およびフッ素樹脂(FEP)素材から製造されており、さまざまなラボアプリケーションでに低溶出を実現します。
さまざまなラボ用化学薬品との低コストで優れた化学的適合性を実現するには、ポリプロピレンをお選びください。FEPは、最も要求の厳しい液相分離において、究極の化学薬品耐性と不活性を提供します。当社のNalgene液漏れ防止*保証で、液漏れのない性能をご利用いただけます。
お客様のアプリケーションに最適な分液ロートをお選びください。
Nalgene PPCO スクリューキャップ付き分液ロート | Nalgene FEP スクリューキャップ付き分液ロート |
低コスト、乳白色、 優れた耐薬品性 | 卓越した耐薬品性、 透明 |
![]() | ![]() |
スクリュー式キャップ | スクリュー式キャップ |
容量範囲 125 mL~1,000 mL | 容量範囲 125 mL~2,000 mL |
PPCO本体 PPキャップ | FEP本体 ETFEキャップ |
TFEストップコックアセンブリ | TFEストップコックアセンブリ |
半透明色 | 半透明色 |
オートクレーブ可** | オートクレーブ可** |
に準拠 Part 21 CFR 177.1520 食品用途 | に準拠 Part 21 CFR 177.1550 食品用途 |
BPAフリー | BPAフリー |
フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー |
化学薬品耐性
Nalgene PPCO スクリューキャップ付き分液ロート | Nalgene FEP スクリューキャップ付き分液ロート | |
酸(希釈/弱酸) | E | E |
酸(濃縮/強酸) | G | E |
アルコール(脂肪族) | E | E |
アルデヒド | G | E |
アルカリ | E | E |
エステル | G | E |
脂肪族炭化水素 | G | E |
芳香族炭化水素 | N | E |
ハロゲン化炭化水素 | N | E |
ケトン | N | E |
強酸化剤 | F | E |
化学物質別およびアプリケーション温度別のより詳細な化学ガイドは、化学薬品耐性表またはポスターを参照するか、Nalgeneテクニカルサポートにお問い合わせください。
E | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷がない。 |
G | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷はほとんど、または全くない。 |
F | 20℃で7日間の常時曝露後に多少の影響あり。 |
N | 非推奨。即座に損傷が生じることがあります。 |
*「液漏れ防止」という用語は、次の基準に適合するThermo Scientific Nalgene製品に適用されます:a)キャップ径が100 mm未満のボトル/フラスコ/ロートのキャップシステムで、水を充填してから反転させた状態で2 psigで2分間加圧します。水漏れがないことを確認;b)キャップ径100 mm以上のボトル/ロート/フラスコのキャップシステムで、水を充填してから反転させた状態で15分後に水漏れがないことを確認。注:これらのテストは、他の溶液を使用すると同じテスト結果とならないことがあります。安全にご使用いただくために、ご使用になる前に、必ず使用条件下でテストしてください。Nalgene製品は、対応するNalgeneキャップとの併用時に常温・常圧条件下での液漏れ防止構造になっています。
*ストップコック以外のオートクレーブ可能で、簡単に取り外して化学滅菌できます。
^ 酸化酸を除く。酸化酸については、「強酸化剤」を参照してください。
リソース
関連情報
サポート
化学物質別およびアプリケーション温度別のより詳細な化学ガイドは、Nalgene化学物質耐性ウォールチャートを参照するか、当社にお問い合わせください:
technicalsupport@thermofisher.com