液漏れ防止構造*で飛散防止のNalgeneジャグには、腐食性化学物質やその他のラボ用溶液を安全に収容できます。これらのジャグは、ガラスの3分の1の重さで、化学薬品の取り扱いに関する安全性に加え、人間工学的な利点をもたらします。
特定の化学物質およびアプリケーション温度別の化学的適合性評価については、Nalgene化学薬品耐性表を参照するか、印刷したウォールチャートのコピーを請求してください。
ジャグは、以下のような多くの規制仕様に準拠した高品質のラボグレード樹脂材料のみから製造されています。USPクラスVI、EPモノグラフ適合証明、EU食品接触材料規則、CONEG、RoHS、CA Prop 65、SARA Title III Sec.食品接触用の313および21 CFR Part 177。特定の Nalgene カーボーイに適用される規制上の要求および認証については、Nalgene規制サポートまでお問い合わせください。
お客様のラボのアプリケーションに最適なThermo Scientific Nalgeneカーボーイの選択は、当社のオンライン選択ガイドをご使用ください。個人的なサポートについては、Nalgene テクニカルサポートチームにお問い合わせください。
Nalgene LDPEジャグ (2220シリーズ) | Nalgene PPCOジャグ (2221シリーズ) | Nalgene安全分注ジャグ (2340シリーズ) |
精密な注入が必要なラボソリューションを収容、保管、および輸送します | 精密な注入が必要でオートクレーブが必要なラボソリューションを収容、保管、および輸送します | 制御された注入が必要な大容量液体保管 |
![]() | ![]() | ![]() |
PPキャップ付きLDPEジャグ (8 L、白色キャップ付き) | PPキャップ付きPPCOジャグ (8 L、白色キャップ付き) | 白色PPキャップ付きLDPE |
丸型 | 丸型 | 丸型 |
半透明色 | 半透明色 | 半透明色 |
4 L(1 ga)、8 L(2 ga) | 4 L(1 ga)、8 L(2 ga) | 10 L(2.5 ga)、20 L(5.5 ga) |
細口 | 細口 | 細口 |
液漏れ防止* | 液漏れ防止* | 液漏れ防止* |
温度範囲は-100°C~80°C | 温度範囲は-40°C~121°C | 温度範囲は-100°C~80°C |
オートクレーブ不可 | オートクレーブ可 | オートクレーブ不可 |
注入用に傾斜しているキャップ | 注入用の傾斜しているキャップ | 注ぎ口は常設 |
目盛りなし | 目盛りなし | 目盛りなし |
持ち運びや注入に便利な一体成型ハンドル | 持ち運びや注入に便利な一体成型ハンドル | 一体成形されたショルダーハンドルと、注ぎやすい底部のハンドグリップ |
食品用途にPart 21 CFR 177.1520準拠1 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520準拠1 | 食品用途にPart 21 CFR 177.1520準拠1 |
BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー |
フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー |
化学薬品耐性
Nalgene LDPEジャグ (2220シリーズ) | Nalgene PPCOジャグ (2221シリーズ) | Nalgene安全分注ジャグ (2340シリーズ) | |
酸(希釈/弱酸) | E | E | E |
酸(濃縮/強酸) | G | G | G |
アルコール(脂肪族) | E | E | E |
アルデヒド | G | G | G |
アルカリ | E | E | E |
エステル | G | G | G |
脂肪族炭化水素 | F | G | F |
芳香族炭化水素 | N | N | N |
ハロゲン化炭化水素 | N | N | N |
ケトン | N | N | N |
強酸化剤 | F | F | F |
化学物質別およびアプリケーション温度別のより詳細な化学ガイドは、化学薬品耐性表またはポスターを参照するか、Nalgeneテクニカルサポートにお問い合わせください。
E | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷がない。 |
G | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷はほとんど、または全くない。 |
F | 20℃で7日間の常時曝露後に多少の影響あり。 |
N | 非推奨。即座に損傷が生じることがあります。 |
補足:
1.HDPEおよびLDPEの許容物質:非酸性の水溶液(塩、砂糖、またはその両方を含有することあり(pH 5.0以上))。乳製品およびその加工品(水中油型(o/w)乳化剤、高脂肪/低脂肪)。表面に遊離脂肪またはオイルを含まないベーカリー製品表面に遊離脂肪または油を含まない乾燥固形物(最終製品の試験不要)、条件A-高温殺菌(例:100℃/212℃以上)を除くFDA規則177.1520の表2に記載のすべての条件下)
*「液漏れ防止」という用語は、次の基準に適合するThermo Scientific Nalgene製品に適用されます:a)キャップ径が100 mm未満のボトル/フラスコ/ロートのキャップシステムで、水を充填してから反転させた状態で2 psigで2分間加圧します。水漏れがないことを確認;b)キャップ径100 mm以上のボトル/ロート/フラスコのキャップシステムで、水を充填してから反転させた状態で15分後に水漏れがないことを確認。注:これらのテストは、他の溶液を使用すると同じテスト結果とならないことがあります。安全にご使用いただくために、ご使用になる前に、必ず使用条件下でテストしてください。Thermo Scientific Nalgene製品は、対応するNalgeneキャップとの併用時に常温・常圧条件下での液漏防止構造になっています。
^酸化性酸を除く。「強酸化剤」を参照。
テクニカルサポート
お客様のアプリケーションに最適な製品の選択サポートは、Nalgeneテクニカルサポート担当者(+1.585.586.8800または1.800.625.4327(米国トールフリー))まで電話いただくか、またはEメールで
technicalsupport@thermofisher.comまでお問い合わせください。
オーストラリア、フランス、ドイツ、アイルランド、スイスおよび英国からは、テクニカルサポート(+800 1234 9696(トールフリー)または +49.6184.90.6321)までお電話いただくか、またはEメールで
techsupport.labproducts.eu@thermofisher.comまでお問い合わせください。
規制サポート:製品の規制文書または材質表示に関しては、Nalgene Regulatory Support(RocRegSupport@thermofisher.com)までご連絡ください
リソース
関連情報
追加のリソース
- ガラス製品を使う習慣をやめましょう
- ボトルおよびカーボーイの選択ガイド(英語)
- プラスチック特性の参照マグネット(英語)
- プラスチック製ラボウェアの化学薬品耐性表ポスター(英語)