Nalgene円筒容器は厚い壁で、日常のラボの厳しい環境下で長期間使用できるように製造されています。Thermo Scientific Nalgene円筒容器は、ラボグレードの高品質プラスチック製で、低溶出を実現します。ストレートサイド円筒容器は、中身が見やすく取り出しやすい容器です。広口円筒容器はさまざまなミキサーとの組み合わせを想定して設計されています。
Nalgene円筒容器は、ペースト、固体、試料、およびラボ備品の保管にお勧めします。ただし、Nalgene円筒容器は液漏れ防止構造ではなく、液体の輸送や輸送には推奨されません。
適切な円筒容器をお選びください。
Nalgene PCストレートサイド円筒容器 | Nalgene PMPストレートサイド円筒容器 | Nalgene PPCOストレートサイド円筒容器 | Nalgene PPCOメイソン円筒容器 | 摩擦適合カバー付きNalgene PP円筒容器 | 摩擦適合カバー付きNalgene PC円筒容器 |
広口スクリューPPキャップ | 広口スクリューPPキャップ | 乳白色広口PPキャップ | 従来の広口スタイル、ショルダーキャップ付き、ねじ込みPPキャップ付き | 多目的の乳白色PPストレートサイド | 透明な多目的ストレートサイド |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
スクリュー式ふた付き | スクリュー式ふた付き | スクリュー式ふた付き | スクリュー式 ふた付き | 摩擦適合ふた | 摩擦適合ふた |
容量範囲: 15 mL~1,000 mL | 容量範囲: 60 mL~1,000 mL | 容量範囲: 15 mL~1,000 mL | 容量範囲: 500 mL~3,000 mL | 容量範囲: 2.2 L~4.6 L | 容量範囲: 2.2 L~18.8 L |
PC円筒容器、 PPキャップ | PMP円筒容器、 PPキャップ | PPCO円筒容器、 PPキャップ | PPCO円筒容器、PPメイソンキャップ | PP円筒容器、 PPふた | PC円筒容器、 PCふた |
透明 | 優れた透明性 | 透明乳白色 | 透明乳白色 | 透明乳白色 | 透明 |
温度範囲 -135~13℃ | 温度範囲 20~153℃ | 温度範囲 -40~121℃ | 温度範囲 -40~121℃ | 温度範囲 0~13℃ | 温度範囲 -135~13℃ |
オートクレーブ可 | オートクレーブ可 | オートクレーブ可 | オートクレーブ可 | オートクレーブ可 | オートクレーブ可 |
食品用途に 21 CFR part 177.1580 に準拠 | 食品用途に 21 CFR part 77.1520 に準拠 | 食品用途に 21 CFR part 177.1520 に準拠 | 食品用途に 21 CFR part 177.1520 食品用途 | に準拠 21 CFR part 177.1520 に準拠 | 食品用途に 21 CFR part 177.1580 に準拠 |
BPA含有 | BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー | BPA含有 |
フタル酸エステル フリー | フタル酸エステル フリー | フタル酸エステル フリー | フタル酸エステル フリー | フタル酸エステル フリー | フタル酸エステル フリー |
化学薬品耐性
Nalgene PCストレートサイド円筒容器 | Nalgene PMPストレートサイド円筒容器 | Nalgene PPCOストレートサイド円筒 容器 | Nalgene PPCOメイソン円筒容器 | 摩擦フィットカバー付きNalgene PP円筒容器 | 摩擦フィットカバー付きNalgene PC円筒容器 | |
酸(希釈/弱酸) | E | E | E | E | E | E |
酸(濃縮/強酸) | N | E | G | G | G | N |
アルコール(脂肪族) | G | E | E | E | E | G |
アルデヒド | F | G | G | G | G | G |
アルカリ | N | E | E | E | E | N |
エステル | N | E | G | G | G | N |
芳香族炭化水素 | G | G | G | G | G | G |
ハロゲン化炭化水素 | N | N | N | N | N | N |
ケトン | N | F | N | N | N | N |
強酸化剤 | F | G | F | F | F | F |
化学物質別およびアプリケーション温度別のより詳細な化学ガイドは、化学薬品耐性表またはポスターを参照するか、Nalgeneテクニカルサポートにお問い合わせください。
E | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷がない。 |
G | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷はほとんど、または全くない。 |
F | 20℃で7日間の常時曝露後に多少の影響あり。 |
N | 非推奨。即座に損傷が生じることがあります。 |
^ 酸化酸を除く。酸化酸については、「強酸化剤」を参照してください。
Nalgene PMP比重計
Nalgene PMP比重計は、比重測定用の最適な飛散防止メイトです。現場、生産環境、または実験室の使用に適しています。この比重計は、忙しい作業環境での衝撃に耐えることができ、ガラスの破片に関連するリスクはありません。
リソース
関連情報
サポート
テクニカルサポートが必要ですか?ラボ製品の技術およびアプリケーションのサポートは、当社のtechnicalsupport@thermofisher.comまでお問い合わせください。