シンプルになった化学薬品耐性
お客様のアプリケーションに最適なラボ用プラスチック製品を選択するために、当社のガイドをダウンロードするかポスターをご依頼ください。
Nalgeneカーボーイは、液漏れ防止保証と比類ない堅牢な構造で知られラボで長年使用されてきた主力製品です。Nalgeneカーボーイは高品質のプラスチック樹脂材料で製造されており、厳格な基準を満たしています。そのため、世界中のラボやバイオプロダクション施設で、数百万ものNalgeneカーボーイが安全に使用されています。純水の分注から試薬、培地、バルクワクチンの混合まで、お客様の用途に適した高品質カーボーイを幅広く取り揃えています。
酸(希釈/弱酸) | E | E | E | E | E | E |
酸(濃縮/強酸) | G | G | G | G | N | G |
アルコール(脂肪族) | E | E | E | E | G | E |
アルデヒド | G | G | G | G | F | G |
アルカリ | E | E | E | E | N | F |
エステル | G | G | G | G | N | G |
脂肪族炭化水素 | G | G | G | F | G | E |
芳香族炭化水素 | N | N | N | N | N | E |
ハロゲン化炭化水素 | N | N | N | N | N | G |
ケトン | N | N | N | N | N | G |
強酸化剤 | F | F | F | F | F | F |
化学物質別およびアプリケーション温度別のより詳細な化学ガイドは、化学薬品耐性表またはポスターを参照するか、Nalgeneテクニカルサポートにお問い合わせください。
E | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷がない。 |
G | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷はほとんど、または全くない。 |
F | 20℃で7日間の常時曝露後に多少の影響あり。 |
N | 非推奨。即座に損傷が生じることがあります。 |
Nalgeneカーボーイおよびキャップは、ストリッパを防止する強力な半バットレスねじ設計と連携するように設計されています。当社は、品質検査プロセスの一環としてボトルとキャップの両方を製造中に抜き打ち検査しており、ボトルは液漏れ防止を保証します。
ラボに最適の製品を選択するには、Nalgeneボトルおよびカーボーイのオンライン選択ガイドをご利用ください ›
お客様の研究は、品質維持と再現性が大切です。当社はすべてのラボが最良のツールを使用すべきと考えています。動画を見る
Nalgene容器は各種プラスチックで製造されており、ほぼすべてのラボ用途のニーズに対応します。選択したプラスチックの種類とカーボーイに充填しようとする内容物に化学的適合性があるか、慎重に確認してください。同様に、一部のプラスチック材質は極端な高温/低温で優れた性能を発揮します。
お客様のラボアプリケーションに最適なNalgeneカーボーイの選択についてのサポートは、当社の化学薬品耐性表をご依頼ください。サポートが必要な場合は、Nalgene テクニカルサポートまでお問い合わせください。
Nalgeneカーボーイは最高品質のプラスチック材質でのみ製造されており、製薬、ラボ、食品等級基準に適合します。当社のプラスチック樹脂は、添加物を最低限に抑え、溶出物を低減するよう選択されています。Nalgeneカーボーイは、ISO 13485:2003規格に登録した当社の製造施設で生産されています。当社のプラスチック樹脂のほとんどはDMF登録済みで、以下をはじめとする多数の規制に適合しています:USPクラスVI、EPモノグラフ適合証明、EU食品接触材料規則、CONEG、RoHS、CA Prop 65、SARA Title III Sec.313、および21 CFR pt 177。特定のNalgeneカーボーイに適用される規制および認証については、Nalgene規制に関するサポート
RocRegSupport@thermofisher.comまでお問い合わせください。
お客様のアプリケーションに最適なラボ用プラスチック製品を選択するために、当社のガイドをダウンロードするかポスターをご依頼ください。
補足:
1.HDPE およびLDPEの許容物質: 非酸性の水溶液(塩、砂糖、またはその両方を含有することあり(pH 5.0以上))。乳製品およびその加工品(水中油型(o/w)乳化剤、高脂肪/低脂肪)。表面に遊離脂肪またはオイルを含まないベーカリー製品表面に遊離脂肪または油を含まない乾燥固形物(最終製品の試験不要)、条件A-高温殺菌(例:100℃/212°F以上)を除くFDA規則177.1520の表2に記載のすべての条件下)
2. 脆化温度とは、その材質の製品が落下した際に壊れる、または亀裂が生じる温度です。 十分に注意して使用/取り扱いするかぎり、脆化温度は最低使用可能温度ではありません
*「液漏れ防止」という用語は、次の基準に適合するThermo Scientific Nalgene製品に適用されます:a)キャップ径が100 mm未満のボトル/フラスコ/ロートのキャップシステムで、水を充填してから反転させた状態で2 psigで2分間加圧します。水漏れがないことを確認;b)キャップ径100 mm以上のボトル/ロート/フラスコのキャップシステムで、水を充填してから反転させた状態で15分後に水漏れがないことを確認。注:これらのテストは、他の溶液を使用すると同じテスト結果とならないことがあります。安全にご使用いただくために、ご使用になる前に、必ず使用条件下でテストしてください。Thermo Scientific Nalgene製品は、対応するNalgeneキャップとの併用時に常温・常圧条件下での液漏防止構造になっています。
^酸化性酸を除く。「強酸化剤」を参照。