Nalgeneビュレットは日常的な衝撃に耐え、ラボで時折発生する落下にも耐えます。Nalgene飛散防止アクリル製ビュレットを使用することで、鋭いエッジや飛散ガラスに関連するリスクとコストを排除できます。これらは非常に透明で使いやすいものです。容量測定の簡素化:プラスチック製ビュレット内の液体はメニスカスを形成しません。液体を水平にすることで混乱やエラーを回避できます。NalgeneビュレットはASTM E287, Class Bの精度要件を満たしています。
Nalgeneビュレットは、フッ化水素酸を除く弱酸(5% wt/wt)、水酸化アンモニウムを除くアルカリ(最大30%)に適合し、幅広い滴定剤に対応します。
警告:アルコールおよび有機溶媒との使用には適していません。これらの溶液に触れると、ただちに損傷を受けます。
A.ガラスビュレット B.プラスチックビュレット
プラスチックvs.ガラス
Nalgeneプラスチック製ビュレットは、ガラス製ビュレットのようにメニスカスを形成しません。液面を目盛り線に沿ってまっすぐ読み取ることができます。ガラスの代わりにプラスチックを使用することで、混乱やミスを避けることができます。
お客様のアプリケーションに最適なビュレットをお選びください。
Nalgeneアクリル製ビュレット | Nalgene自己充填式アクリルビュレット および充填キット |
従来のピペット設計 | 自動充填およびゼロ校正用のサイドポート。 充填キットが付属しています |
![]() | ![]() |
シンプルな設計で、手動で充填する必要があります | 自動充填とゼロ調整により、反復滴定の効率が向上します |
透明アクリル製本体 | 透明アクリル製本体 |
PMPチップ | PMPチップ |
TFEフッ素樹脂製ストップコックアセンブリ | TFEフッ素樹脂製ストップコックアセンブリ |
チューブなし | PVCチューブ |
ボトルなし | LDPEボトル |
ASTM E287, Class Bに適合しています | ASTM E287, Class Bに適合しています |
サイズ:25 mL、50 mL、100 mL | サイズ:10 mL、25 mL、50 mL |
オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 |
BPAフリー | BPAフリー |
フタル酸エステルフリー | PVCチューブにはフタル酸エステルが含まれます |
Nalgeneセルフゼロイングフィラーキット
Nalgeneゼロ設定ビュレットキットは、従来のガラス製・プラスチック製の25 mLまたは50 mLのビュレットを自動ゼロ設定ビュレットとして使用できるようにし、時間を節約して利便性を高めます。
リソース
関連情報
サポート
テクニカルサポートが必要ですか?ラボ製品の技術およびアプリケーションのサポートは、当社のtechnicalsupport@thermofisher.comまでお問い合わせください。