正確で効率的な核酸定量は、貴重なサンプルや希少なサンプル、または処理が困難なサンプルを扱ったり、正確な測定を必要とするアプリケーションを行う細胞・分子生物学ラボにとって非常に重要です。これらのアプリケーションとして、次世代シーケンシング、トランスフェクション、リアルタイムPCR、マイクロアレイ実験用のRNA調製収量の測定、逆転写PCR(RT-PCR)、ディファレンシャルディスプレイPCR、ノーザンブロット分析、S1ヌクレアーゼアッセイ、RNase保護アッセイ、cDNAライブラリ調製などがあります。
dsDNAアッセイ
PicoGreen試薬アッセイは、dsDNAの正確な定量を実現する、迅速かつシンプルな蛍光ベースの手法を提供します。このアッセイは従来のUV吸光度法よりも何倍も感度が高く、さまざまな濃度範囲に合わせて最適化できます。PicoGreen試薬アッセイは、アリル特異的PCRによるジェノタイピング、PCR増幅前後のdsDNAサンプルの定量、シーケンシング前のPCR増幅収量の測定に日常的に使用されます。
ssDNAアッセイ
OliGreen試薬アッセイは、ssDNAの正確な定量を実現する、迅速かつシンプルな蛍光ベースの手法を提供します。このアッセイは従来のUV吸光度法よりも何倍も感度が高く、遊離ヌクレオチドや最大6塩基の短いオリゴヌクレオチドはOliGreen ssDNA定量アッセイを妨げることはありません。OliGreen試薬アッセイは、アンチセンスオリゴヌクレオチド、アプタマー、変性条件下で分離されたゲノムDNA、PCRプライマー、シーケンシングプライマー、および一本鎖ファージDNAに日常的に使用されます。
RNAアッセイ
RiboGreen試薬アッセイは、RNAの正確な定量を実現する、迅速かつシンプルな蛍光ベースの手法を提供します。RiboGreen試薬は、遊離ヌクレオチドによる著しいサンプルコンタミネーションを検出しないため、分解された可能性のあるサンプル中の正常なRNAの量をより正確に測定します。RiboGreen試薬は、cDNA生成前のRNAの迅速で正確な測定、ノーザンブロット解析、S1ヌクレアーゼアッセイ、RNase保護アッセイ、逆転写PCR、およびディファレンシャルディスプレイPCRに最適です。
Quant-IT dsDNA Assay Kit, high sensitivity | Quant-iT dsDNA Assay Kit, broad range | Quant-iT 1X dsDNA high sensitivity | |
---|---|---|---|
ターゲット | dsDNA | dsDNA | dsDNA |
測定範囲 | 0.2~100 ng | 2~1,000 ng | 0.1~100 ng |
励起/蛍光(nm) | 502/523 | 510/527 | 502/523 |
コンポーネント | dsDNA HS fluorescent reagent、希釈バッファー、スタンダード | dsDNA BR fluorescent reagent、希釈バッファー、スタンダード | 1x working solutionおよびスタンダード |
フォーマット | 1,000アッセイ | 1,000アッセイ | 1,000アッセイ |
プロトコルの概要 |
|
| |
カタログ番号 | Q33120 | Q33130 | Q33232 |
Quant-iT OliGreen ssDNA Reagent | Quant-iT OliGreen ssDNA Assay Kit | |
---|---|---|
ターゲット | ssDNA | ssDNA |
励起/蛍光(nm) | 500/525 | 500/525 |
サンプル | 溶液中のオリゴヌクレオチドおよび一本鎖DNA(ssDNA)を定量 | 溶液中のオリゴヌクレオチドおよび一本鎖DNA(ssDNA)を定量 |
定量範囲 | 200 µLの反応量で200 pg~2 µgのssDNAを検出 | 200 µLの反応量で200 pg~2 µgのssDNAを検出 |
コンポーネント | バルク試薬 | バッファーおよびDNAスタンダードを含む |
アッセイフォーマット | 200 µLの反応量で2,000アッセイ分 | 200 µLの反応量で2,000アッセイ分 |
プロトコルの概要 |
| |
カタログ番号 | O7582 | O11492 |
Quant-iT RiboGreen RNA Assay Kit | Quant-iT RNA Assay Kit | Quant-iT RNA Assay Kit, broad range | Quant-iT microRNA Assay Kit | Quant-iT RNA HS Reagent | |
---|---|---|---|---|---|
ターゲット | RNA | RNA | RNA | Small RNA | RNA |
測定範囲 | 1~200 ng | 5~100 ng | 20~1,000 ng | 1~100 ng | 5~100 ng |
励起/蛍光(nm) | 500/525 | 644/673 | 644/673 | 500/525 | 644/673 |
コンポーネント | Fluorescent RiboGreen RNA reagent、RNaseフリーバッファー、rRNAスタンダード | Fluorescent RNA reagent、RNaseフリーバッファー、rRNAスタンダード | Fluorescent RNA BR reagent、RNaseフリーBRバッファー、rRNAスタンダード | Fluorescent microRNA reagent、RNaseフリーmicroRNAバッファー、microRNAスタンダード | Fluorescent RNA HS reagent |
プロトコルの概要 |
| ||||
カタログ番号 | R11490 | Q33140 | Q10213 | Q32882 | Q32884 |
Quant-IT dsDNA Assay Kit, high sensitivity | Quant-iT dsDNA Assay Kit, broad range | Quant-iT 1X dsDNA high sensitivity | |
---|---|---|---|
ターゲット | dsDNA | dsDNA | dsDNA |
測定範囲 | 0.2~100 ng | 2~1,000 ng | 0.1~100 ng |
励起/蛍光(nm) | 502/523 | 510/527 | 502/523 |
コンポーネント | dsDNA HS fluorescent reagent、希釈バッファー、スタンダード | dsDNA BR fluorescent reagent、希釈バッファー、スタンダード | 1x working solutionおよびスタンダード |
フォーマット | 1,000アッセイ | 1,000アッセイ | 1,000アッセイ |
プロトコルの概要 |
|
| |
カタログ番号 | Q33120 | Q33130 | Q33232 |
Quant-iT OliGreen ssDNA Reagent | Quant-iT OliGreen ssDNA Assay Kit | |
---|---|---|
ターゲット | ssDNA | ssDNA |
励起/蛍光(nm) | 500/525 | 500/525 |
サンプル | 溶液中のオリゴヌクレオチドおよび一本鎖DNA(ssDNA)を定量 | 溶液中のオリゴヌクレオチドおよび一本鎖DNA(ssDNA)を定量 |
定量範囲 | 200 µLの反応量で200 pg~2 µgのssDNAを検出 | 200 µLの反応量で200 pg~2 µgのssDNAを検出 |
コンポーネント | バルク試薬 | バッファーおよびDNAスタンダードを含む |
アッセイフォーマット | 200 µLの反応量で2,000アッセイ分 | 200 µLの反応量で2,000アッセイ分 |
プロトコルの概要 |
| |
カタログ番号 | O7582 | O11492 |
Quant-iT RiboGreen RNA Assay Kit | Quant-iT RNA Assay Kit | Quant-iT RNA Assay Kit, broad range | Quant-iT microRNA Assay Kit | Quant-iT RNA HS Reagent | |
---|---|---|---|---|---|
ターゲット | RNA | RNA | RNA | Small RNA | RNA |
測定範囲 | 1~200 ng | 5~100 ng | 20~1,000 ng | 1~100 ng | 5~100 ng |
励起/蛍光(nm) | 500/525 | 644/673 | 644/673 | 500/525 | 644/673 |
コンポーネント | Fluorescent RiboGreen RNA reagent、RNaseフリーバッファー、rRNAスタンダード | Fluorescent RNA reagent、RNaseフリーバッファー、rRNAスタンダード | Fluorescent RNA BR reagent、RNaseフリーBRバッファー、rRNAスタンダード | Fluorescent microRNA reagent、RNaseフリーmicroRNAバッファー、microRNAスタンダード | Fluorescent RNA HS reagent |
プロトコルの概要 |
| ||||
カタログ番号 | R11490 | Q33140 | Q10213 | Q32882 | Q32884 |
Thermo Scientificプレートリーダーを用いた蛍光の検出
Varioskan LUXマルチモードマイクロプレートリーダーと、最適な検出を実現するInvitrogen試薬を使用することで、96~1,536サンプルを高感度に蛍光検出できます。個々のウェルごとに最適なゲイン設定をもたらす自動ダイナミックレンジ選択および、スループットをよりいっそう向上させる各種の自動化機能をご活用いただけます。