EnzCheck®アッセイは、蛍光レポーターを使用し、様々な酵素活性を測定するための迅速かつ簡便な方法をもたらします。各アッセイキットは、必要なアッセイバッファーが入っており、簡単なプロトコールを用いて、感度の高い検出に最適な波長に設定されています。マイクロプレートフォーマットは、アッセイ容量が200 µLのハイスループット解析に便利なフォーマットです。当社はプロテアーゼ、コラゲナーゼ、エラスターゼ、リゾチームおよび逆転写酵素のアッセイを提供しています。
プロテアーゼ活性測定試薬キット
EnzChek® Protease Assay Kitには、緑色蛍光BODIPY® FLまたは赤色蛍光BODIPY® TR-X色素のいずれかで密に標識されたカゼイン誘導体が入っています。通常、コンジュゲートはその遊離色素が本来示す<3%未満の蛍光を呈します。アッセイ後に実測された蛍光の増加は、プロテアーゼ活性に正比例しています。EnzChek®アッセイは分離ステップがまったくないため、連続測定に用いることができます。
その他の酵素活性測定試薬キット
当社はゼラチナーゼ/コラゲナーゼ、エラスターゼ、リゾチームおよび逆転写酵素のEnzChek®アッセイキットも開発しました。このアッセイでは、分子内自己消光した基質がレポートするため、酵素 反応速度の連続した高感度のモニタリングが可能になります。
Assay of porcine pancreatic elastase using the EnzChek® Elastase Assay Kit. Dye-conjugated elastin (25 μg/mL) from the kit was incubated with various concentrations of elastase for the specified incubation times, and fluorescence was measured.
選択ガイド
EnzChek® Protease Assay Kit,Green Fluorescence | EnzChek® Protease Assay Kit, Red Fluorescence | |
---|---|---|
ターゲット | プロテアーゼ | プロテアーゼ |
レポーター | BODIPY® FLコンジュゲート | BODIPY® TR-Xコンジュゲート |
励起/蛍光 (nm) | 505/513 | 589/617 |
生細胞 | 不可 | 不可 |
ライセート | 可 | 可 |
精製酵素 | 可 | 可 |
使用方法 | 検出限界はプロテアーゼにより異なる | 検出限界はプロテアーゼにより異なる |
構成 | アッセイバッファーを含む | アッセイバッファーを含む |
フォーマット | 200 µLの反応容量で1,000アッセイ | 200 µLの反応容量で1,000アッセイ |
プロトコール概要 |
|
|
カタログ 番号 | E6638 | E6639 |
EnzChek®ゼラチナーゼ/コラゲナーゼアッセイキット | EnzChek®エラスターゼアッセイキット | EnzChek®リゾチームアッセイ キット | EnzChek®逆転写酵素アッセイ キット | |
---|---|---|---|---|
ターゲット | コラゲナーゼ/ゼラチナーゼ | エラスターゼ | リゾチーム | 逆転写酵素 |
レポーター | フルオレセインコンジュゲート | BODIPY®FLコンジュゲート | フルオレセインコンジュゲート | PicoGreen®試薬 |
励起/蛍光 (nm) | 495/515 | 505/515 | 495/515 | 480/520 |
生細胞 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
ライセート | 可 | 可 | 可 | 可 |
精製酵素 | 可 | 可 | 可 | 可 |
使用方法 | 検出下限2 x 10-4 U/mL | 検出下限5 x 10-3 U/mL | 検出下限20 U/mL | 検出下限2 x 10-3 U/mL |
構成 | アッセイバッファーおよびコントロールを含む | アッセイバッファー、阻害物質およびコントロールを含む | アッセイバッファーおよびコントロールを含む | アッセイバッファーを含む |
フォーマット | 基質濃度に応じて250~1,000アッセイが可能 | 200 µLの反応容量で600アッセイ | 100 µLの反応容量で400アッセイ | 200 µLの反応容量で1,000アッセイ |
プロトコール概要 |
|
|
|
|
カタログ 番号 | E12055 | E12056 | E22013 | E22064 |
EnzChek® Protease Assay Kit,Green Fluorescence | EnzChek® Protease Assay Kit, Red Fluorescence | |
---|---|---|
ターゲット | プロテアーゼ | プロテアーゼ |
レポーター | BODIPY® FLコンジュゲート | BODIPY® TR-Xコンジュゲート |
励起/蛍光 (nm) | 505/513 | 589/617 |
生細胞 | 不可 | 不可 |
ライセート | 可 | 可 |
精製酵素 | 可 | 可 |
使用方法 | 検出限界はプロテアーゼにより異なる | 検出限界はプロテアーゼにより異なる |
構成 | アッセイバッファーを含む | アッセイバッファーを含む |
フォーマット | 200 µLの反応容量で1,000アッセイ | 200 µLの反応容量で1,000アッセイ |
プロトコール概要 |
|
|
カタログ 番号 | E6638 | E6639 |
EnzChek®ゼラチナーゼ/コラゲナーゼアッセイキット | EnzChek®エラスターゼアッセイキット | EnzChek®リゾチームアッセイ キット | EnzChek®逆転写酵素アッセイ キット | |
---|---|---|---|---|
ターゲット | コラゲナーゼ/ゼラチナーゼ | エラスターゼ | リゾチーム | 逆転写酵素 |
レポーター | フルオレセインコンジュゲート | BODIPY®FLコンジュゲート | フルオレセインコンジュゲート | PicoGreen®試薬 |
励起/蛍光 (nm) | 495/515 | 505/515 | 495/515 | 480/520 |
生細胞 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
ライセート | 可 | 可 | 可 | 可 |
精製酵素 | 可 | 可 | 可 | 可 |
使用方法 | 検出下限2 x 10-4 U/mL | 検出下限5 x 10-3 U/mL | 検出下限20 U/mL | 検出下限2 x 10-3 U/mL |
構成 | アッセイバッファーおよびコントロールを含む | アッセイバッファー、阻害物質およびコントロールを含む | アッセイバッファーおよびコントロールを含む | アッセイバッファーを含む |
フォーマット | 基質濃度に応じて250~1,000アッセイが可能 | 200 µLの反応容量で600アッセイ | 100 µLの反応容量で400アッセイ | 200 µLの反応容量で1,000アッセイ |
プロトコール概要 |
|
|
|
|
カタログ 番号 | E12055 | E12056 | E22013 | E22064 |