細胞の生存率を同定するパラメーターは多岐にわたり、細胞集団の還元電位、細胞膜の完全性、またはエステラーゼなどの細胞の酵素活性などが含まれます。各アッセイは、細胞健全性の様々な側面を捉え、個別または複数のアッセイが組み合わされて、細胞の生存率、細胞毒性または複数の成分を含む薬物有効性のアッセイの基礎を形成します。
蛍光顕微鏡法、マイクロプレートリーダーまたはフローサイトメトリーを使用して、細胞の様々な特性を識別し、細胞健全性の可視的なリードアウトを得るため、特別にデザインされた生存率インジケーターが開発されています。すべてのインジケーターにはそれぞれ有利な特性および不利な特性が存在しますが、有用性を決定するためには、感度、信頼性および使用する細胞株への適合性が重要な要因となります。
細胞生存率測定用マイクロプレートアッセイ
微生物の生存率イメージング
イメージングを用いた生存率測定(哺乳類細胞)
お役立ち情報 | |
Molecular Probes® ハンドブックでより詳しく知る
| 関連製品 |