アポトーシスの早期における顕著な特徴はカスパーゼ酵素の活性化であり、タンパク質基質の分裂とその結果として生じる細胞の分解に関与します。一連のカスパーゼアッセイによって、生細胞の活性カスパーゼがリアルタイムで、または細胞ライセートもしくは抽出物の活性カスパーゼを簡単に検出することが可能になります。
- カスパーゼ活性用のイメージングアッセイもご覧ください。
- カスパーゼ活性用のフローサイトメトリーもご覧ください。
アポトーシスの早期における顕著な特徴はカスパーゼ酵素の活性化であり、タンパク質基質の分裂とその結果として生じる細胞の分解に関与します。一連のカスパーゼアッセイによって、生細胞の活性カスパーゼがリアルタイムで、または細胞ライセートもしくは抽出物の活性カスパーゼを簡単に検出することが可能になります。
CellEvent® Caspase-3/7 Green Detection Reagentは、アポトーシス解析用に最適化されており、シンプルで洗浄不要のプロトコルのためデリケートなアポトーシス細胞の解析に最適です。マイクロプレートウェル内の生細胞のアポトーシス活性を、蛍光強度測定によってリアルタイムにモニターすることができます。
カスパーゼ-3/7測定用のマイクロプレートアッセイキットは、 蛍光波長の異なる基質を選ぶことができます。カスパーゼ活性をレポートするためにローダミン110またはAMCを用いるキットをご利用いただけます。基質は、バルク試薬として、またはマイクロプレートウェルに前もって分注された形でも利用可能です。
異なるカスパーゼに対する様々な特性を有するローダミン110由来のカスパーゼ基質をご利用いただけます。それらの基質は、最初にプロテアーゼによって切断されることで蛍光モノアミドに変換され、その後、蛍光がさらに増したR110に変換されます。このような基質を用いて、細胞抽出物および精製酵素の酵素活性を蛍光マイクロプレートリーダーにより連続的に測定することができます。
CellEvent™ Caspase-3/7 Green Detection Reagentによる用量反応曲線CellEvent™ Caspase-3/7 Green Detection Reagentを用いて、スタウロスポリン処理U2OS細胞の活性caspase3/7およびEC50の陽性率を、決定しました。
CellEvent® Caspase-3/7 Green Detection Reagent | |
---|---|
ターゲット | カスパーゼ3/7 |
レポーター | 独自の蛍光色素が結合したDEVDペプチド |
励起/蛍光 (nm) | 502/530 |
生細胞 | 可 |
ライセート | 可 |
酵素調製 | 不可 |
構成品 | 生細胞カスパーゼ3/7酵素基質 |
フォーマット | ストック溶液100 µLを用いて最大400アッセイ |
プロトコルの概要 |
|
カタログ番号 | C10423 |
EnzChek® Caspase-3 Assay Kit #1, Z-DEVD-AMC Substrate | EnzChek® カスパーゼ-3アッセイキット #2、Z-DEVD-R110 Substrate | Rhodamine 110, bis-(N-CBZ-L-Aspartyl-L-Glutamyl-L-Valyl-L-Aspartic Acid Amide) (Z-DEVD-R110) | RediPlate™ 96 EnzChek® Caspase-3 Assay Kit, Z-DEVD-R110 Substrate | |
---|---|---|---|---|
ターゲット | カスパーゼ-3/7 | カスパーゼ-3/7 | カスパーゼ-3/7 | カスパーゼ-3/7 |
レポーター | Z-DEVD-AMC基質 | Z-DEVD-R110基質 | Z-DEVD-R110基質 | Z-DEVD-R110基質 |
励起/蛍光 (nm) | 342/441 | 496/520 | 496/520 | 496/520 |
生細胞 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
ライセート | 可 | 可 | 可 | 可 |
酵素調製 | 可 | 可 | 可 | 可 |
構成品 | スタンダードおよびインヒビターを含みます。 | スタンダードおよびインヒビターを含みます。 | 細胞ライセート用の酵素基質 | バッファーおよびインヒビターを含みます。 |
フォーマット | 反応容量100 µLで500アッセイ | 反応容量100 µLで500アッセイ | 20 mg | 96-マイクロプレートウェルに予め分注 |
プロトコルの概要 |
|
|
|
|
カタログ 番号 | E13183 | E13184 | R22120 | R35100 |
Rhodamine 110, bis-(N-CBZ-L-Tyrosinyl-L-Valyl-L-Alanyl-L-Aspartic Acid Amide) (Z-YVAD-R110) | Rhodamine 110, bis-(N-CBZ-L-Valyl-L-Glutamyl-L-Isoleucyl-L-Aspartic Acid Amide) (Z-VEID-R110) | Rhodamine 110, bis-(N-CBZ-L-Valyl-L-Aspartyl-L-Valyl-L-Alanyl-L-Aspartic Acid Amide) (Z-VDVAD-R110) | |
---|---|---|---|
ターゲット | カスパーゼ1/4 | カスパーゼ6 | カスパーゼ2 |
レポーター | Z-YVAD-R110 | Z-VEID-R110 | Z-VDVAD-R110 |
励起/蛍光 (nm) | 496/520 | 496/520 | 496/520 |
生細胞 | 不可 | 不可 | 不可 |
ライセート | 可 | 可 | 可 |
酵素調製物質 | 可 | 可 | 可 |
構成品 | バルクサイズ | バルクサイズ | バルクサイズ |
フォーマット | 2 mg | 2 mg | 2 mg |
プロトコルの概要 |
|
|
|
カタログ 番号 | R33750 | R33754 | R33755 |
CellEvent® Caspase-3/7 Green Detection Reagent | |
---|---|
ターゲット | カスパーゼ3/7 |
レポーター | 独自の蛍光色素が結合したDEVDペプチド |
励起/蛍光 (nm) | 502/530 |
生細胞 | 可 |
ライセート | 可 |
酵素調製 | 不可 |
構成品 | 生細胞カスパーゼ3/7酵素基質 |
フォーマット | ストック溶液100 µLを用いて最大400アッセイ |
プロトコルの概要 |
|
カタログ番号 | C10423 |
EnzChek® Caspase-3 Assay Kit #1, Z-DEVD-AMC Substrate | EnzChek® カスパーゼ-3アッセイキット #2、Z-DEVD-R110 Substrate | Rhodamine 110, bis-(N-CBZ-L-Aspartyl-L-Glutamyl-L-Valyl-L-Aspartic Acid Amide) (Z-DEVD-R110) | RediPlate™ 96 EnzChek® Caspase-3 Assay Kit, Z-DEVD-R110 Substrate | |
---|---|---|---|---|
ターゲット | カスパーゼ-3/7 | カスパーゼ-3/7 | カスパーゼ-3/7 | カスパーゼ-3/7 |
レポーター | Z-DEVD-AMC基質 | Z-DEVD-R110基質 | Z-DEVD-R110基質 | Z-DEVD-R110基質 |
励起/蛍光 (nm) | 342/441 | 496/520 | 496/520 | 496/520 |
生細胞 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
ライセート | 可 | 可 | 可 | 可 |
酵素調製 | 可 | 可 | 可 | 可 |
構成品 | スタンダードおよびインヒビターを含みます。 | スタンダードおよびインヒビターを含みます。 | 細胞ライセート用の酵素基質 | バッファーおよびインヒビターを含みます。 |
フォーマット | 反応容量100 µLで500アッセイ | 反応容量100 µLで500アッセイ | 20 mg | 96-マイクロプレートウェルに予め分注 |
プロトコルの概要 |
|
|
|
|
カタログ 番号 | E13183 | E13184 | R22120 | R35100 |
Rhodamine 110, bis-(N-CBZ-L-Tyrosinyl-L-Valyl-L-Alanyl-L-Aspartic Acid Amide) (Z-YVAD-R110) | Rhodamine 110, bis-(N-CBZ-L-Valyl-L-Glutamyl-L-Isoleucyl-L-Aspartic Acid Amide) (Z-VEID-R110) | Rhodamine 110, bis-(N-CBZ-L-Valyl-L-Aspartyl-L-Valyl-L-Alanyl-L-Aspartic Acid Amide) (Z-VDVAD-R110) | |
---|---|---|---|
ターゲット | カスパーゼ1/4 | カスパーゼ6 | カスパーゼ2 |
レポーター | Z-YVAD-R110 | Z-VEID-R110 | Z-VDVAD-R110 |
励起/蛍光 (nm) | 496/520 | 496/520 | 496/520 |
生細胞 | 不可 | 不可 | 不可 |
ライセート | 可 | 可 | 可 |
酵素調製物質 | 可 | 可 | 可 |
構成品 | バルクサイズ | バルクサイズ | バルクサイズ |
フォーマット | 2 mg | 2 mg | 2 mg |
プロトコルの概要 |
|
|
|
カタログ 番号 | R33750 | R33754 | R33755 |
Molecular Probes® ハンドブックBioProbes® | 関連製品 |