活性酸素種(reactive oxygen species;ROS)の産生は好気性生物において不可避の現象であり、健康な細胞ではその発生がコントロールされています。しかし酸化ストレス条件下では、ROSの産生が劇的に増加し、その結果、膜脂質、タンパク質、および核酸に変化が起こります。このような生体分子の酸化ダメージは、老化のみならず、アテローム性動脈硬化、発がん、虚血再灌流障害、および神経変性疾患などの様々な病理現象に関わっています。
Molecular Probes®では酸化ストレスにおける種々のパラメーターを追跡するための蛍光ツール を数多く提供しています:
上記のツールは、蛍光顕微鏡、フローサイトメトリー、マイクロプレート解析といったプラットフォームで使用できます。
全般的な酸化ストレス
CellROX® Reagents は細胞の全般的な酸化ストレスを測定するための蛍光性プローブであり、従来型の蛍光顕微鏡、ハイコンテンツスクリーニング、マイクロプレートフルオロメトリー、またはフローサイトメトリーで使用できます。本色素は還元状態では非蛍光性ですが、酸化されると緑色、オレンジ色、または深赤色の明るい蛍光を発します。一部の色素はホルマリンによる固定が可能であり、抗体を含む他の蛍光試薬とのマルチプレックス化が可能です。アッセイはシンプルかつ信頼性が高く、高感度かつ安定なリードアウトで、試薬は完全成長培地中の細胞に使用することができます。Molecular Probes®では、酸化ストレス測定用にCellROX®色素や従来の蛍光プローブを提供しています。 | ![]() U2OS細胞における CellROX® Green Reagent を用いた全般的酸化ストレスの検出。 |
脂質の過酸化
脂質の過酸化とは脂質の酸化分解です。 ROSは脂質過酸化の主要なイニシエーターであり、アラキドン酸およびリノール酸などの膜結合型多価不飽和脂肪酸が主なターゲットになります。脂質過酸化の副産物は細胞膜への直接損傷をもたらします。またタンパク質付加体を形成し、細胞および組織を損傷します。脂質過酸化は、糖尿病および循環器疾患を含む様々なヒト疾患に関連があるとされています。Molecular Probes®では、生細胞および固定細胞向けのツールを提供しており、レシオメトリック測定または1波長リードアウトをお選びいただけます。 | ![]() Image-iT® Lipid Peroxidation Kitによる脂質過酸化の検出。 |
選択的なROS検出
スーパーオキシド、ペルオキシルラジカル、過酸化水素、ヒドロキシラジカル、およびペルオキシナイトライトは、細胞内の核酸、タンパク質、および脂質と反応し組織に損傷を与えるROSです。特定のROSは、がん、循環器疾患、神経変性疾患を含む様々なヒト疾患および加齢に関わりがあるとされています。Life Technologiesは、細胞質またはミトコンドリアをターゲットとする様々な活性酸素種をイメージング、フローサイトメトリー、またはマイクロプレート解析によって検出するための選択的Molecular Probes®試薬を提供しています。 | ![]() MitoSOX™ Red Superoxide Indicatorを用いた生細胞におけるスーパーオキシドの検出。 |
グルタチオン
還元型グルタチオン、別名GSHは、タンパク質に結合する主要なチオールです。GSHを含め、タンパク質チオールは細胞において酸化還元状態の決定に重要な役割を果たしています。したがって、GSHレベルを検出することで、酸化還元電位および細胞の酸化ストレス予防能力の良い指標を得られます。Molecular Probes®は、チオールの高感度な検出および局在性確認用の細胞内プローブを提供しています。 | ![]() U2OS細胞における ThiolTracker™ Violet 色素を用いたGSHの検出。 |
酸化ストレスは、活性酸素種(ROS)の産生と、細胞がそれらを除去する能力の不均衡により起こります。ROSは核酸、タンパク質、脂質と反応し、細胞および組織を損傷しますが、選択的または全般的なインジケーターを利用して測定することができます。
リードアウト | これらの色素は膜透過性であり、生細胞への導入が容易です | 非蛍光性の色素が酸化されることで緑色になります | ||
一般的なフィルターセット | Cy®5 | RFP | FITC | FITC |
レポーター | CellROX® Deep Red Reagent | CellROX® Orange Reagent | CellROX® Green Reagent | H2-DCFDA |
Ex/Em (nm) | 640/665 | 545/565 | 485/520 | 495/527 |
生細胞への適用 | 可 | 可 | 可 | 可 |
完全培地中でのラベリング | 可 | 可 | 可 | 不可 |
ホルムアルデヒドによる固定 | 可 | 不可 | 可 | 不可 |
界面活性剤耐性 | 不可 | 不可 | 可 | 不可 |
光安定性 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SN比 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
参考文献 | 引用文献 | 引用文献 | ||
イメージング | 可 | 可 | 可 | 可 |
HCS | 可 | 可 | 可 | 可 |
マイクロプレート | 可 | 可 | 可 | 可 |
フローサイトメトリー | C10491(キット) | C10493(キット) | C10492(キット) | 可 |
フォーマット | 5 x 50 uL | 5 x 50 uL | 5 x 50 uL | 20 x 50 ug |
カタログ番号 | C10422 | C10443 | C10444 | C6827 |
脂質過酸化は脂質の酸化分解です。ROSは脂質過酸化の主要なイニシエーターであり、アラキドン酸およびリノール酸などの膜結合型多価不飽和脂肪酸が主なターゲットになります。脂質過酸化の副産物は細胞膜への直接損傷をもたらします。またタンパク質付加体を形成し、細胞および組織を損傷します。脂質過酸化は、糖尿病および循環器疾患を含む様々なヒト疾患に関連があるとされています。
Image-iT® Lipid Peroxidation Kit,
生細胞解析用 | |||
---|---|---|---|
リードアウト | 脂質過酸化の比率測定インジケーターが酸化によって赤色から緑色にシフトします | 固定細胞において、タンパク質修飾による脂質過酸化を1波長インジケーターで検出します | |
一般的なフィルターセット | FITC および Texas Red® | FITC | |
フルオロフォア | BODIPY® 581/591 C11 | Alexa Fluor® 488 | |
Ex/Em (nm) | 495/519 | 581/591 | 495/519 |
生細胞への適用 | 可 | 不可 | |
固定細胞の検出 | 不可 | 可 | |
ホールセルイメージング | 可 | 可 | |
生細胞への適用 | 可 | 不可 | |
光安定性 | ![]() | ![]() | |
SN比 | ![]() | ![]() | |
参考文献 | 引用文献 | 引用文献 | |
ホルムアルデヒドによる固定 | 不可 | 固定細胞の検出 | |
抗体との併用/ 界面活性剤耐性 | 不可 | 可 | |
イメージング | 可 | 可 | |
HCS | 可 | 可 | |
マイクロプレート | 可 | 可 | |
フローサイトメトリー | 可 | 可 | |
フォーマット | 500 アッセイキット | 500 アッセイキット | |
カタログ番号 | C10445 | C10446 |
スーパーオキシド、ペルオキシルラジカル、過酸化水素、ヒドロキシラジカル、およびペルオキシナイトライトは、細胞内の核酸、タンパク質、および脂質と反応し組織に損傷を与えるROSです。特定のROSは、がん、循環器疾患、神経変性疾患を含む様々なヒト疾患および加齢に関わりがあるとされています。
Dihydroethidium | Premo™ Cellular Hydrogen Peroxide (H2O2) Sensor | |||
---|---|---|---|---|
特異性 | スーパーオキシド (•O2–) | スーパーオキシド (•O2–) | 一酸化窒素 (NO) | Hydrogen peroxide (H2O2) |
リードアウト | ミトコンドリアをターゲットとします | 青色の色素が酸化されると赤色になります | NOの蓄積により蛍光強度が増します | Detects H2O2 levels with ratio of excitation at 400 and 488 nm and single emission at 515 nm |
一般的なフィルターセット | Texas Red® | RFP | FITC | none |
フルオロフォア | MitoSOX™ Red | Dihydroethidium (DHE) | DAF-FM | roGFP |
Ex/Em (nm) | 510/580 | 518/606 | 495/515 | 400 and 488/515 |
生細胞 | 可 | 可 | 可 | 可 |
固定可能 | 不可 | 可 | 不可 | 不可 |
完全培地中でのラベリング | 不可 | 不可 | 可 | |
光安定性 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SN比 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
考文献 | 引用文献 | 引用文献 | 引用文献 | |
イメージング | 可 | 可 | 可 | 可 |
HCS | 可 | 可 | 可 | 可 |
マイクロプレート | 可 | 可 | 可 | |
フローサイトメトリー | 可 | 可 | 可 | |
In vivo | 可 | 不可 | ||
フォーマット | 10 x 50 ug | 10 x 1 mg | 10 x 50 ug | 5 mL |
カタログ番号 | M36008 | D11347 | D23844 | P36243 |
還元型グルタチオン、別名GSHは、タンパク質に結合する主要なチオールです。GSHを含め、タンパク質チオールは細胞において酸化還元状態の決定に重要な役割を果たしています。したがって、GSHレベルを検出することで、酸化還元電位および細胞の酸化ストレス予防能力の良い指標を得られます。
リードアウト | GSH用の細胞内プローブを使用し、細胞内での検出および局在性確認ならびにサブポピュレーションのモニタリングを行います | 数種の低分子チオールと反応し、蛍光性コンジュゲートを形成します | Detects redox potential with ratio of excitation wavelength and single emission | ||
一般的なフィルターセット | DAPI ロングパス | DAPI | None | ||
Ex/Em (nm) | 404/525 | 394/490 | 400 and 488/515 | ||
フルオロフォア | ThiolTracker™ Violet | Monochlorobimane (mBCI) | Monobromobimane (mBBr) | roGFP | |
生細胞への適用性 | 可 | 可 | 可 | ||
ホルムアルデヒドによる固定 | 可 | 不可 | 不可 | ||
抗体とのマルチプレックス化 | 可 | 不可 | 不可 | ||
ホールセルイメージング | 可 | 可 | 可 | ||
光安定性 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SN比 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
参考文献 | 引用文献 | 引用文献 | 引用文献 | ||
イメージング | 可 | 可 | 可 | ||
HCS | 可 | 可 | 可 | ||
マイクロプレート | 可 | 可 | 可 | 可 | |
フローサイトメトリー | 可 | 可 | 可 | 可 | |
フォーマット | 180 アッセイキット | 500アッセイキット | 25 mg | 25 mg | 5 mL |
カタログ番号 | T10095 | T10096 | M1381MP | M1378 | P36424 |
酸化ストレスは、活性酸素種(ROS)の産生と、細胞がそれらを除去する能力の不均衡により起こります。ROSは核酸、タンパク質、脂質と反応し、細胞および組織を損傷しますが、選択的または全般的なインジケーターを利用して測定することができます。
リードアウト | これらの色素は膜透過性であり、生細胞への導入が容易です | 非蛍光性の色素が酸化されることで緑色になります | ||
一般的なフィルターセット | Cy®5 | RFP | FITC | FITC |
レポーター | CellROX® Deep Red Reagent | CellROX® Orange Reagent | CellROX® Green Reagent | H2-DCFDA |
Ex/Em (nm) | 640/665 | 545/565 | 485/520 | 495/527 |
生細胞への適用 | 可 | 可 | 可 | 可 |
完全培地中でのラベリング | 可 | 可 | 可 | 不可 |
ホルムアルデヒドによる固定 | 可 | 不可 | 可 | 不可 |
界面活性剤耐性 | 不可 | 不可 | 可 | 不可 |
光安定性 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SN比 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
参考文献 | 引用文献 | 引用文献 | ||
イメージング | 可 | 可 | 可 | 可 |
HCS | 可 | 可 | 可 | 可 |
マイクロプレート | 可 | 可 | 可 | 可 |
フローサイトメトリー | C10491(キット) | C10493(キット) | C10492(キット) | 可 |
フォーマット | 5 x 50 uL | 5 x 50 uL | 5 x 50 uL | 20 x 50 ug |
カタログ番号 | C10422 | C10443 | C10444 | C6827 |
脂質過酸化は脂質の酸化分解です。ROSは脂質過酸化の主要なイニシエーターであり、アラキドン酸およびリノール酸などの膜結合型多価不飽和脂肪酸が主なターゲットになります。脂質過酸化の副産物は細胞膜への直接損傷をもたらします。またタンパク質付加体を形成し、細胞および組織を損傷します。脂質過酸化は、糖尿病および循環器疾患を含む様々なヒト疾患に関連があるとされています。
Image-iT® Lipid Peroxidation Kit,
生細胞解析用 | |||
---|---|---|---|
リードアウト | 脂質過酸化の比率測定インジケーターが酸化によって赤色から緑色にシフトします | 固定細胞において、タンパク質修飾による脂質過酸化を1波長インジケーターで検出します | |
一般的なフィルターセット | FITC および Texas Red® | FITC | |
フルオロフォア | BODIPY® 581/591 C11 | Alexa Fluor® 488 | |
Ex/Em (nm) | 495/519 | 581/591 | 495/519 |
生細胞への適用 | 可 | 不可 | |
固定細胞の検出 | 不可 | 可 | |
ホールセルイメージング | 可 | 可 | |
生細胞への適用 | 可 | 不可 | |
光安定性 | ![]() | ![]() | |
SN比 | ![]() | ![]() | |
参考文献 | 引用文献 | 引用文献 | |
ホルムアルデヒドによる固定 | 不可 | 固定細胞の検出 | |
抗体との併用/ 界面活性剤耐性 | 不可 | 可 | |
イメージング | 可 | 可 | |
HCS | 可 | 可 | |
マイクロプレート | 可 | 可 | |
フローサイトメトリー | 可 | 可 | |
フォーマット | 500 アッセイキット | 500 アッセイキット | |
カタログ番号 | C10445 | C10446 |
スーパーオキシド、ペルオキシルラジカル、過酸化水素、ヒドロキシラジカル、およびペルオキシナイトライトは、細胞内の核酸、タンパク質、および脂質と反応し組織に損傷を与えるROSです。特定のROSは、がん、循環器疾患、神経変性疾患を含む様々なヒト疾患および加齢に関わりがあるとされています。
Dihydroethidium | Premo™ Cellular Hydrogen Peroxide (H2O2) Sensor | |||
---|---|---|---|---|
特異性 | スーパーオキシド (•O2–) | スーパーオキシド (•O2–) | 一酸化窒素 (NO) | Hydrogen peroxide (H2O2) |
リードアウト | ミトコンドリアをターゲットとします | 青色の色素が酸化されると赤色になります | NOの蓄積により蛍光強度が増します | Detects H2O2 levels with ratio of excitation at 400 and 488 nm and single emission at 515 nm |
一般的なフィルターセット | Texas Red® | RFP | FITC | none |
フルオロフォア | MitoSOX™ Red | Dihydroethidium (DHE) | DAF-FM | roGFP |
Ex/Em (nm) | 510/580 | 518/606 | 495/515 | 400 and 488/515 |
生細胞 | 可 | 可 | 可 | 可 |
固定可能 | 不可 | 可 | 不可 | 不可 |
完全培地中でのラベリング | 不可 | 不可 | 可 | |
光安定性 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SN比 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
考文献 | 引用文献 | 引用文献 | 引用文献 | |
イメージング | 可 | 可 | 可 | 可 |
HCS | 可 | 可 | 可 | 可 |
マイクロプレート | 可 | 可 | 可 | |
フローサイトメトリー | 可 | 可 | 可 | |
In vivo | 可 | 不可 | ||
フォーマット | 10 x 50 ug | 10 x 1 mg | 10 x 50 ug | 5 mL |
カタログ番号 | M36008 | D11347 | D23844 | P36243 |
還元型グルタチオン、別名GSHは、タンパク質に結合する主要なチオールです。GSHを含め、タンパク質チオールは細胞において酸化還元状態の決定に重要な役割を果たしています。したがって、GSHレベルを検出することで、酸化還元電位および細胞の酸化ストレス予防能力の良い指標を得られます。
リードアウト | GSH用の細胞内プローブを使用し、細胞内での検出および局在性確認ならびにサブポピュレーションのモニタリングを行います | 数種の低分子チオールと反応し、蛍光性コンジュゲートを形成します | Detects redox potential with ratio of excitation wavelength and single emission | ||
一般的なフィルターセット | DAPI ロングパス | DAPI | None | ||
Ex/Em (nm) | 404/525 | 394/490 | 400 and 488/515 | ||
フルオロフォア | ThiolTracker™ Violet | Monochlorobimane (mBCI) | Monobromobimane (mBBr) | roGFP | |
生細胞への適用性 | 可 | 可 | 可 | ||
ホルムアルデヒドによる固定 | 可 | 不可 | 不可 | ||
抗体とのマルチプレックス化 | 可 | 不可 | 不可 | ||
ホールセルイメージング | 可 | 可 | 可 | ||
光安定性 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SN比 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
参考文献 | 引用文献 | 引用文献 | 引用文献 | ||
イメージング | 可 | 可 | 可 | ||
HCS | 可 | 可 | 可 | ||
マイクロプレート | 可 | 可 | 可 | 可 | |
フローサイトメトリー | 可 | 可 | 可 | 可 | |
フォーマット | 180 アッセイキット | 500アッセイキット | 25 mg | 25 mg | 5 mL |
カタログ番号 | T10095 | T10096 | M1381MP | M1378 | P36424 |