多くの異なるアプローチが、プログラム済み細胞死またはアポトーシスの研究で利用されています。細胞死のカスケードは複雑で動的であるため、その正確な評価を行うためには複数のパラメーターを使用したアプローチが重要です。細胞死および細胞生存のメカニズムの知見は、細胞毒性プロファイリングおよび創薬においても重要な側面を持ちます。
Molecular Probes®では、様々なアッセイプラットフォーム上で複数のパラメーターの測定を行うための幅広い種類のアポトーシスアッセイをご提供しています。
- カスパーゼ活性アッセイ
- DNAの 断片化および形態
- アネキシンV 染色
- 膜電位および他のミトコンドリアアッセイ
アポトーシス用フローサイトメトリーアッセイもご参照ください。
カスパーゼ活性アッセイ
![]() | カスパーゼアッセイは、アポトーシスの初期段階に極めて特徴的なアッセイです。
|
DNA 断片化および形態変化
![]() | DNA 断片化および核形態変化はアポトーシス後期にみとめられる特徴です。
|
アネキシンV 染色
![]() | アネキシンV 染色は、アポトーシス中期の同定に使用されます。
|
膜電位およびその他のミトコンドリアアッセイ
![]() | ミトコンドリアの変化はアポトーシス初期の段階に発生します。
|