生存率用のイメージングアッセイでは、集団分析と同じ原理が用いられます。細胞膜が損なわれた細胞では、DNAに結合した場合のみ蛍光を発する細胞透過性DNA結合試薬が細胞内へ流入します。したがって、集団内の個々の細胞用の生存率指標としてDNA染色を用いることができます。
フローサイトメトリー用の細胞生存率アッセイもご覧ください。
哺乳類細胞の生存率イメージング
細胞膜完全性は、細胞生存率アッセイにおいて通常測定されるパラメーターです。一方、膜が損なわれた細胞では、細胞不透過性DNA結合色素が入り、これによるDNA染色が生存率指標 として用いられます。 マルチパラメーターアッセイは、生細胞および死細胞の両方を検出して総計を得ることができます。これらのアッセイは、生存率に対する系としてエステラーゼ活性またはミトコンドリア機能の測定を提供し、生細胞および死細胞の両方の状態を決定するより多くの情報を提供します。 染色試薬の選択が可能なキットは、ハイコンテントスクリーニングに最適化されており、蛍光抗体ベースの検出によるさらなるマルチプレックス化を可能にします。 | ![]() LIVE/DEAD® Cell Imaging Kitを用いて染色されたHep G2細胞。 |
哺乳類細胞の生存率アッセイ
損傷細胞および死細胞の細胞膜では透過性が高まり、 試薬の細胞内への流入が可能になります。コンビネーションアッセイは複数のパラメーターを測定して、生細胞および死細胞の両方の状態を決定するためのより多くの情報を提供します。
Target |
Detects membrane permeability using fluorescent DNA-binding dye(s)
| |||
Single-color assays to detect dead cells
|
Two-color assays to detect dead cells and total cells
| |||
Readout |
Dead cells stain green
|
Dead cells stain red
|
Dead cells stain green, live cells appear blue
|
Dead cells stain red, total cells appear blue
|
Fluorescent label |
DNA stain
|
DNA stain
|
DNA Stain
|
Propidium iodide
|
Hoechst 33342
|
Hoechst 33342
| |||
Standard filter set |
FITC
|
Cy®5
|
FITC
|
TRITC/RFP
|
DAPI
|
DAPI
| |||
Ex/Em (nm) |
504/523
|
642/661
|
504/523
|
535/617
|
360/460
|
360/460
| |||
Multiplexing |
Yes
|
Yes
|
Yes
|
Yes
|
Protocol |
Microscopy
|
Microscopy
|
Microscopy
|
Microscopy
|
Format |
6 x 2.5 mL dropper bottle
|
6 x 2.5 mL dropper bottle
| ||
Cat. No. | R37109 | R37113 | R37609 | R37610 |
LIVE/DEAD® Cell Imaging Kit (488/570)
|
LIVE/DEAD® Sperm Viability Kit
|
LIVE/DEAD® Green Kit
|
Mitochondrial Health Kit
| |
---|---|---|---|---|
Target |
Detects membrane permeability using fluorescent DNA- binding dye(s)
| |||
Also measures esterase activity
|
Measures live and membrane-compromised sperm cells
|
Two-color DNA binding assay
|
Three-color assay for mitochondrial toxicity, cell toxicity, and total cell number
| |
Readout |
Active cells emit mostly green, and dead cells emit mostly red
|
Active sperm cells emit green and dead cells emit mostly red
|
Dead cells emit green, total cells emit red or blue; measures damaged cells and total cell number
|
Viability and cytotoxicity assay measuring membrane permeability and mitochondrial function, together with total cell count
|
Fluorescent label |
Calcein AM
|
SYBR® 14 stain
|
Image-iT® DEAD Green™
|
Image-iT® DEAD Green™
|
BOBO™-3 iodide
|
Propidium iodide
|
NuclearMask™ Deep Red or Hoechst 33342
|
MitoTracker® Orange CMTMRos & Hoechst 33342
| |
Standard filter set |
FITC
|
FITC
|
FITC
|
FITC
|
DAPI
| ||||
Texas Red®
|
Texas Red®
|
DAPI or Cy®5
|
TRITC
| |
Ex/Em (nm) |
488/535
|
489/519
|
488/515
|
488/515
|
570/602
|
535/617
|
638/686 or 350/461
|
350/461 and 550/580
| |
Multiplexing |
Yes
|
Yes
|
Yes
|
Yes
|
Protocol |
Microscopy
|
Microscopy
|
Microscopy
|
Microscopy
|
Format |
1 kit/200 assays
|
1 kit/200–1,000 assays
|
1 kit/200 assays
|
1 kit/200 assays
|
Cat. No. | R37601 | L7011 | H10290 | H10295 |
Propidium iodide
| ||
---|---|---|
Target |
Detects membrane permeability using fluorescent DNA-binding dye(s)
| |
Readout |
Single-color assay components for multiplexing
| |
Dead cells fluoresce
| ||
Fluorescent label |
Image-iT® DEAD Green™
|
Propidium iodide
|
Standard filter set |
FITC
|
Texas Red®
|
Ex/Em (nm) |
488/515
|
535/617
|
Bibliography |
Citations
| |
Multiplexing |
Yes
|
Yes
|
Protocol |
HCS
| |
Format |
1 vial/250 coverslips
|
100 mg
|
Cat. No. | I10291 | P1304MP |
Target |
Detects membrane permeability using fluorescent DNA-binding dye(s)
| |||
Single-color assays to detect dead cells
|
Two-color assays to detect dead cells and total cells
| |||
Readout |
Dead cells stain green
|
Dead cells stain red
|
Dead cells stain green, live cells appear blue
|
Dead cells stain red, total cells appear blue
|
Fluorescent label |
DNA stain
|
DNA stain
|
DNA Stain
|
Propidium iodide
|
Hoechst 33342
|
Hoechst 33342
| |||
Standard filter set |
FITC
|
Cy®5
|
FITC
|
TRITC/RFP
|
DAPI
|
DAPI
| |||
Ex/Em (nm) |
504/523
|
642/661
|
504/523
|
535/617
|
360/460
|
360/460
| |||
Multiplexing |
Yes
|
Yes
|
Yes
|
Yes
|
Protocol |
Microscopy
|
Microscopy
|
Microscopy
|
Microscopy
|
Format |
6 x 2.5 mL dropper bottle
|
6 x 2.5 mL dropper bottle
| ||
Cat. No. | R37109 | R37113 | R37609 | R37610 |
LIVE/DEAD® Cell Imaging Kit (488/570)
|
LIVE/DEAD® Sperm Viability Kit
|
LIVE/DEAD® Green Kit
|
Mitochondrial Health Kit
| |
---|---|---|---|---|
Target |
Detects membrane permeability using fluorescent DNA- binding dye(s)
| |||
Also measures esterase activity
|
Measures live and membrane-compromised sperm cells
|
Two-color DNA binding assay
|
Three-color assay for mitochondrial toxicity, cell toxicity, and total cell number
| |
Readout |
Active cells emit mostly green, and dead cells emit mostly red
|
Active sperm cells emit green and dead cells emit mostly red
|
Dead cells emit green, total cells emit red or blue; measures damaged cells and total cell number
|
Viability and cytotoxicity assay measuring membrane permeability and mitochondrial function, together with total cell count
|
Fluorescent label |
Calcein AM
|
SYBR® 14 stain
|
Image-iT® DEAD Green™
|
Image-iT® DEAD Green™
|
BOBO™-3 iodide
|
Propidium iodide
|
NuclearMask™ Deep Red or Hoechst 33342
|
MitoTracker® Orange CMTMRos & Hoechst 33342
| |
Standard filter set |
FITC
|
FITC
|
FITC
|
FITC
|
DAPI
| ||||
Texas Red®
|
Texas Red®
|
DAPI or Cy®5
|
TRITC
| |
Ex/Em (nm) |
488/535
|
489/519
|
488/515
|
488/515
|
570/602
|
535/617
|
638/686 or 350/461
|
350/461 and 550/580
| |
Multiplexing |
Yes
|
Yes
|
Yes
|
Yes
|
Protocol |
Microscopy
|
Microscopy
|
Microscopy
|
Microscopy
|
Format |
1 kit/200 assays
|
1 kit/200–1,000 assays
|
1 kit/200 assays
|
1 kit/200 assays
|
Cat. No. | R37601 | L7011 | H10290 | H10295 |
Propidium iodide
| ||
---|---|---|
Target |
Detects membrane permeability using fluorescent DNA-binding dye(s)
| |
Readout |
Single-color assay components for multiplexing
| |
Dead cells fluoresce
| ||
Fluorescent label |
Image-iT® DEAD Green™
|
Propidium iodide
|
Standard filter set |
FITC
|
Texas Red®
|
Ex/Em (nm) |
488/515
|
535/617
|
Bibliography |
Citations
| |
Multiplexing |
Yes
|
Yes
|
Protocol |
HCS
| |
Format |
1 vial/250 coverslips
|
100 mg
|
Cat. No. | I10291 | P1304MP |
お役立ち情報
より詳しくはMolecular Probes®ハンドブックで参照する
| 関連製品
|