微生物の生存率に関するイメージングアッセイは、酵母や細菌に最適化された試薬とバイオフィルム研究用の独自の試薬を含みます哺乳動物細胞と同様に、このアッセイは、生細胞と死細胞を見分けるために酵素活性と膜透過性の併用に基づきます。Molecular Probes®はフローサイトメトリーによるフローサイトメトリー用微生物生存率アッセイも提供します。
フローサイトメトリー用の細胞生存率測定も合わせて参照ください。
イメージング用の哺乳動物細胞生存率測定も参照してください。
微生物生存率のイメージング
膜透過性を測定するイメージングアッセイを用いて微生物生存率を決定することができます。膜透過性DNA染色試薬と不透過性DNA染色試薬を組み合わせることで、生細胞を緑色に染色され、死細胞が赤色に染色されます。細菌では、生細胞の決定を蛍光によるグラム染色と組み合わせることができます。 酵母細胞では、膜染色試薬を用いることで、生細胞および死細胞の両方が青色シグナルより検出されます。生細胞では、小胞が橙色と赤色に染色される二色アッセイが提供されます。 | ![]() |
バイオフィルムイメージング
バイオフィルムコミュニティーで増殖する生物の生存率を測定するにはは、染色にあたって細胞浸透とアクセスのしやすさに関する問題が生じることがあります。FilmTracer™ Calcein試薬は、エステラーゼがアセトキシメチルエステルを加水分解するまでは非蛍光性ですが、加水分解されることで高蛍光カルセインを生じます。FilmTracer™ Calcein試薬は、マルチプレックス化で用いられる一連の波長で利用可能です。 DNA結合性蛍光試薬を用いる細菌性生存率用の2色アッセイは、バイオフィルム上での使用に最適化されています。膜透過性DNA蛍光試薬と不透過性DNA蛍光試薬を組み合わせることで、生細胞を緑色に染色され、死細胞が赤色に染色されます。
| ![]() 細菌生存率キットによるストレプトマイシンの染色 |
微生物の生存率は、膜透過性およびDNA結合を測定するイメージングアッセイを用いて測定されます。細菌では、生細胞の決定を蛍光によるグラム染色と組み合わせることができます。
ターゲット | 細菌用の生存率染色試薬 | 酵母用の生存率染色試薬 | ||
リードアウト | 生細菌細胞では、グラム陽性細胞は緑色に染まり、グラム陰性細胞は赤色に染まります。 | 膜透過性に基づく生存率染色試薬無傷な細胞はほとんどが緑色を発し、死細胞はほとんどが赤色を発します。 | 活性細胞の液胞は橙色に染色され、生細胞および死細胞は青色に染色されます。 | |
蛍光標識 | SYTO® 9 | SYTO® 9 | SYTO® 10 | FUN® 1 |
Hexidium iodide | Promidium iodide | Ethidium homodimer-2 | Calcofluor White M2R | |
標準フィルターセット | FITC | FITC | FITC | FITC |
Texas Red® | Texas Red® | Texas Red® | DAPI | |
励起/蛍光 (nm) | 480/500 | 480/500 | 484/505 | 488,560,-610 |
480/625 | 536/617 | 535/624 | 365/440 | |
文献 | 引用 | 引用 | ||
生細胞 | 可 | 可 | 可 | 可 |
固定可能 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
プラットフォーム | イメージング | イメージング | イメージング | イメージング |
パッケージフォーマット | 1キット/>1000アッセイ | 1キット/>1000アッセイ | 1キット/100アッセイ | 1 キット |
カタログ 番号 | L7005 | L7007 | L7013 | L7009 |
代謝活性またはエステラーゼ活性の指標を測定するイメージングアッセイを用いて、バイオフィルムでの微生物生存率を決定することができます。細胞膜は、障害細胞および死細胞の細胞膜透過性を高めて細胞成分の流出または蛍光色素の流入をもたらします。アッセイを併用することで、複数のパラメータを測定して、生細胞および死細胞の両方の状態を決定するためのより多くのものを提供します。
ターゲット | バイオフィルムのイメージングと互換性があり、そのためにデザインされた細菌生存率染色試薬 | |||
リードアウト | 膜透過性に基づく生存率染色試薬無傷な細胞はほどんどが緑色を発し、死細胞はほとんどが赤色を発します。 | FilmTracer™ Calcein試薬は、エステラーゼの基質となるアセトキシメチルエステルです。それらは細胞透過性であり、生細胞におけるエステラーゼによる加水分解後に蛍光性になります。生細胞は、蛍光を発します。 | ||
蛍光標識 | SYTO® 9 | Calcein Orange | Calcein Violet | Calcein Green |
Promidium iodide | ||||
標準フィルターセット | FITC | Texas Red® | DAPI | FITC |
Texas Red® | ||||
励起/蛍光 (nm) | 480/500 | 576/590 | 400/450 | 494/514 |
536/617 | ||||
文献 | 引用 | 引用 | ||
生細胞 | 可 | 可 | 可 | 可 |
固定可能 | 可 | 不可 | 不可 | 不可 |
プラットフォーム | イメージング | イメージング | イメージング | イメージング |
パッケージフォーマット | 1キット/>100アッセイ | 20 x 50 µg | 20 x 25 µg | 20 x 50 µg |
カタログ 番号 | L10316 | F10319 | F10320 | F10322 |
微生物の生存率は、膜透過性およびDNA結合を測定するイメージングアッセイを用いて測定されます。細菌では、生細胞の決定を蛍光によるグラム染色と組み合わせることができます。
ターゲット | 細菌用の生存率染色試薬 | 酵母用の生存率染色試薬 | ||
リードアウト | 生細菌細胞では、グラム陽性細胞は緑色に染まり、グラム陰性細胞は赤色に染まります。 | 膜透過性に基づく生存率染色試薬無傷な細胞はほとんどが緑色を発し、死細胞はほとんどが赤色を発します。 | 活性細胞の液胞は橙色に染色され、生細胞および死細胞は青色に染色されます。 | |
蛍光標識 | SYTO® 9 | SYTO® 9 | SYTO® 10 | FUN® 1 |
Hexidium iodide | Promidium iodide | Ethidium homodimer-2 | Calcofluor White M2R | |
標準フィルターセット | FITC | FITC | FITC | FITC |
Texas Red® | Texas Red® | Texas Red® | DAPI | |
励起/蛍光 (nm) | 480/500 | 480/500 | 484/505 | 488,560,-610 |
480/625 | 536/617 | 535/624 | 365/440 | |
文献 | 引用 | 引用 | ||
生細胞 | 可 | 可 | 可 | 可 |
固定可能 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
プラットフォーム | イメージング | イメージング | イメージング | イメージング |
パッケージフォーマット | 1キット/>1000アッセイ | 1キット/>1000アッセイ | 1キット/100アッセイ | 1 キット |
カタログ 番号 | L7005 | L7007 | L7013 | L7009 |
代謝活性またはエステラーゼ活性の指標を測定するイメージングアッセイを用いて、バイオフィルムでの微生物生存率を決定することができます。細胞膜は、障害細胞および死細胞の細胞膜透過性を高めて細胞成分の流出または蛍光色素の流入をもたらします。アッセイを併用することで、複数のパラメータを測定して、生細胞および死細胞の両方の状態を決定するためのより多くのものを提供します。
ターゲット | バイオフィルムのイメージングと互換性があり、そのためにデザインされた細菌生存率染色試薬 | |||
リードアウト | 膜透過性に基づく生存率染色試薬無傷な細胞はほどんどが緑色を発し、死細胞はほとんどが赤色を発します。 | FilmTracer™ Calcein試薬は、エステラーゼの基質となるアセトキシメチルエステルです。それらは細胞透過性であり、生細胞におけるエステラーゼによる加水分解後に蛍光性になります。生細胞は、蛍光を発します。 | ||
蛍光標識 | SYTO® 9 | Calcein Orange | Calcein Violet | Calcein Green |
Promidium iodide | ||||
標準フィルターセット | FITC | Texas Red® | DAPI | FITC |
Texas Red® | ||||
励起/蛍光 (nm) | 480/500 | 576/590 | 400/450 | 494/514 |
536/617 | ||||
文献 | 引用 | 引用 | ||
生細胞 | 可 | 可 | 可 | 可 |
固定可能 | 可 | 不可 | 不可 | 不可 |
プラットフォーム | イメージング | イメージング | イメージング | イメージング |
パッケージフォーマット | 1キット/>100アッセイ | 20 x 50 µg | 20 x 25 µg | 20 x 50 µg |
カタログ 番号 | L10316 | F10319 | F10320 | F10322 |
お役立ち情報
より詳しくはMolecular Probes®ハンドブックをご覧ください。
| 関連製品 |