緒言
αβ-T細胞受容体(TCR複合体)を介したT細胞の活性化は、in vitroでの増殖に必要です。モノクローナル抗CD3抗体および抗CD28抗体でT細胞を処理すると、TCRに結合することで共刺激シグナルが生じ抗原誘導が活性化されます。以下に説明するように、増殖因子の有無にかかわらず、機能的抗体を使用することは、T細胞集団を増殖させるためのより経済的な方法です。Dynabeads Human T-Activator CD3/CD28 for T Cell Expansion and Activationは、ヒトT細胞の活性化および増殖にも使用できます。Dynabeads T cell activation and expansion beadsは、強力な刺激による均一な細胞増殖が可能で、ゲノム編集による遺伝子治療に有用です。PMAまたはコンカナバリンAは、細胞内転写因子のレベルを増加させるためのより短い時間のインキュベーションと、フローサイトメトリーおよびイムノアッセイのためのサイトカイン産生に使用できます。
材料
- 滅菌済細胞培養用6ウェルプレート(例:Nunc細胞培養用6ウェルプレート、カタログ番号140675)
- 15mLコニカルチューブ(例:Nunc 15 mLコニカル滅菌済遠心チューブ、カタログ番号339650)
- 抗CD3(例:抗ヒトCD3(OKT3)、機能グレード、カタログ番号16-0037-81または抗マウスCD3モノクローナル抗体(17A2)、機能グレード、カタログ番号16-0032-82)
- 抗CD28抗体(例:抗ヒトCD28モノクローナル抗体(CD28.2)、ファンクショナルグレード、カタログ番号16-0289-81またはCD28モノクローナル抗体(37.51)、ファンクショナルグレード、カタログ番号16-0281-82)
- RPMI1640培地(例:BenchStable RPMI 1640培地、カタログ番号A4192301またはOpTmizer T細胞増殖、カタログ番号A3705001)
- ウシ胎児血清(例:Gibcoウシ胎児血清、カタログ番号26140087、またはウシ胎児血清One Shot format、カタログ番号A3160401)
- L-グルタミン(例:200 mM L-グルタミン、カタログ番号25030149)
- オプション:ペニシリン-ストレプトマイシン(例:Gibcoペニシリン-ストレプトマイシン、カタログ番号15140148)
- リン酸緩衝生理食塩水(例:Gibco PBS(10倍)、pH 7.4、カタログ番号70011044)
- 細胞スクレーパー(例:Nunc細胞スクレーパー、カタログ番号179693)
手順
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
プロトコルのコツ:
抗CD3と抗CD28抗体の最適な濃度範囲は経験的に決定する必要があります。抗CD3(マウスおよびヒト)の場合、最適な濃度範囲は1~3 μg/mLであり、抗CD28(マウスおよびヒト)の場合、最適な濃度範囲は3~5 μg/mLです。プロトコルのコツ:
IL-2は細胞傷害性T細胞の増殖と分化を刺激します。抗CD28の代わりに100 ngの IL-2組み換えタンパク質(カタログ番号PHC0026)を添加すれば、この集団が増殖しやすくなります。プロトコルのコツ:
時間を節約するために、抗CD3はステップ3で最終濃度1 μg/mLで培地に直接添加できます。プロトコルのコツ:
このプロトコルは、 T75フラスコを使用することにより、より多くの細胞量に合わせて規模を調整できます。
補足プロトコルA:全血からのPBMCの分離
材料
- リン酸緩衝生理食塩水(例:Gibco PBS(10倍)、pH 7.4、カタログ番号70011044)
- 15 mLまたは50 mLコニカルチューブ(例:Nunc 15 mLコニカル滅菌済遠心チューブ、カタログ番号339650)
- Ficoll-Paque®密度勾配分離培地
- フローサイトメトリー染色バッファー(例:eBioscienceフローサイトメトリー染色バッファー、カタログ番号00-4222-26)
手順
|
|
|
|
|
|
|
|
注:
細胞を培養するので、無菌的にすべてのステップを実施し、また、アジドを含まないバッファーを使用します。プロトコルのコツ:
自動セルカウンターを使用すれば、採取したばかりの末梢血単核細胞からの細胞の健康状態と濃度の評価の精度が大幅に向上します。 Countess II FL自動細胞カウンターを使用してPBMCを計数する方法に関する 詳細なプロトコルを参照してください。
補足プロトコルB:リンパ系組織からの免疫細胞の分離
材料
- 60 x 15 mmの細胞培養皿(例:Nunc細胞培養ペトリ皿、カタログ番号150340)
- プラスチック製の3 mLシリンジまたはつや消しされたガラス製顕微鏡スライド2枚
- セルストレーナー(ナイロンメッシュ)
- 15 mLまたは50 mLコニカルチューブ(例:Nunc 15 mLコニカル滅菌済遠心チューブ、カタログ番号339650)
- フローサイトメトリー染色バッファー(例:eBioscienceフローサイトメトリー染色バッファー、カタログ番号00-4222-26)
手順
|
|
|
|
|
注:
リンパ系組織から単細胞懸濁液への調製は、一般的に機械的な分散で十分です。注:
細胞を培養するので、無菌的にすべてのステップを実施し、また、アジドを含まないバッファーを使用します。For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.